Przejdź do
07-327
Przeciwciało przeciwko acetylo-histonie H4 (Lys5)
serum, from rabbit
Synonim(y):
Histon H4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2500,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
Application:
ChIP, DB, ICC, WB
Citations:
139
2500,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology)
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys5)
Gene Information
human ... HIST2H4B(554313)
General description
Histon H4 jest jednym z 5 głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi ogon N-końcowy, histon H4 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". Acetylacja histonu H4 zachodzi w kilku różnych pozycjach lizyny w ogonie histonu i jest wykonywana przez rodzinę enzymów znanych jako acetylotransferazy histonowe (HAT).
~13 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi histonu H4 acetylowanego w Lys5.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło acetylo-Histonę H4 w komórkach HeLa i A431.
Analiza specyficzności dot blot: Reprezentatywna partia wykryła peptydy acetylo-histonu H4 (Lys5), ale nie peptydy nieacetylowanego histonu H4 (Lys4) lub inne peptydy odpowiadające zmodyfikowanym histonom.
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: 5 µl z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało acetylo-histonę H4 w chromatynie HeLa S3.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Użyj przeciwciała anty-acetylo-histonowego H4 (Lys5) (królicze przeciwciało poliklonalne) zwalidowanego w WB, DB, ICC, ChIP-seq, ChIP do wykrywania acetylo-histonu H4 (Lys5) znanego również jako H4K5Ac, Histon H4 (acetyl K5).
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że to przeciwciało wykaże szeroką reaktywność krzyżową między gatunkami.
To przeciwciało rozpoznaje N-koniec histonu H4 acetylowanego w Lys5.
Physical form
Immunodepletowana surowica królicza z 0,05% azydkiem sodu i 30% glicerolem.
Oczyszczony przez immunodeplecję
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt kwasu HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa acid extract.
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected acetyl-Histone H4 in 10 µg of HeLa acid extract.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-32806-59806-866
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
UniProt accession no.
P62805
UniProt accession no.
P62805
UniProt accession no.
P62805
UniProt accession no.
P62805
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunocytochemistry: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Histone Modifications Poster
AP-2alpha induces epigenetic silencing of tumor suppressive genes and microsatellite instability in head and neck squamous cell carcinoma.
Bennett, KL; Romigh, T; Eng, C
Testing null
Long-Kuan Ran et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 22(13), 3372-3382 (2016-02-11)
To characterize the functional role of SIRT6 in hepatocellular carcinoma (HCC). The expression of SIRT6 in 60 paired paraffin-embedded HCC tissues and adjacent nontumoral liver tissues was examined by immunohistochemistry. The expression of SIRT6 in 101 paired frozen HCC tissues
Fei Gao et al.
International journal of nanomedicine, 11, 3859-3874 (2016-08-30)
As an engineered nanomaterial, zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs) are used frequently in biological applications and can make contact with human skin. Here, we systematically investigated the effects of ZnO NPs on non-tumorigenic human epidermal keratinocytes, which were used as
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-32704053252738456