Przejdź do
07-2129
Przeciwciało anty-fosfo-Abi-1 (Ser225)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Abl interactor 1, Abelson interactor 1, Abi-1, Abl-binding protein 4, AblBP4, Eps8 SH3 domain-binding protein, Eps8-binding protein, Nap1-binding protein, Nap1BP, Spectrin SH3 domain-binding protein 1, e3B1
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
monkey, human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer225)
Gene Information
human ... ABI1(10006)
General description
Interaktor Abl 1 (Abelson interactor 1) jest członkiem rodziny interaktorów Abl i ulega wysokiej ekspresji w mózgu. Interaktor Abl 1 jest zaangażowany w sygnalizację niereceptorowych kinaz tyrozynowych ABL1 i ABL2 oraz receptora EGF. Białko Abl interactor 1 zawiera domeny SH3 i może funkcjonować jako białko adaptorowe; tworzy trimeryczny kompleks z EPS8 i SOS1 w przekazywaniu sygnałów z Ras do Rac. Wcześniejsze badania sugerowały, że interaktor Abl 1 poprzez szlaki Ras i Rac może regulować proliferację komórek, adhezję komórek i przebudowę aktyny. Interaktor Abl 1 jest również badany pod kątem jego roli w hamowaniu nowotworów.
~60 kDa.
Obliczono 55 kDa.
Immunogen
Epitop: Fosforylowany Ser225
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu Abi-1 fosforylowanemu w Ser225.
Application
Analiza Western Blot: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w ludzkich komórkach sutka traktowanych EGF i komórkach 293T transfekowanych Abi-1 (Mendoza, M., et al. (2011). Molecular Cell 41:661-671).
Kategoria badawcza
Struktura komórki
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
To przeciwciało fosfo-Abi-1 zostało zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania białka fosfo-Abi-1.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje Abi-1 fosforylowany w Ser225.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Komórki COS traktowane EGF, nietraktowane i traktowane fosfatazą lambda.
Evaluated by Western Blot in EGF-treated COS cells untreated and treated with lambda phosphatase.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Abi-1 in 10 µg of EGF-treated COS cells untreated and treated with lambda phosphatase.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A5106MABT203MABE1782
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
species reactivity
monkey, human
species reactivity
human, canine (predicted), mouse (predicted), rat
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
24-21, monoclonal
clone
71-10, monoclonal
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
UniProt accession no.
Q8IZP0
UniProt accession no.
Q8IZP0
UniProt accession no.
P00519
UniProt accession no.
Q01094
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c