Merck
MABE1782
Przeciwciało anty-fosfo-E2F1 (Ser375), klon 71-10
clone 71-10, from rabbit
Synonim(y):
Transcription factor E2F1, E2F-1, PBR3, Retinoblastoma-associated protein 1, RBAP-1, Retinoblastoma-binding protein 3, RBBP-3, pRB-binding protein E2F-1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Clone:
71-10, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
71-10, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
phosphorylation (pSer375/pSer375)
Gene Information
human ... E2F1(1869)
General description
Czynnik transkrypcyjny E2F1 (UniProt: Q01094; znany również jako E2F-1, PBR3, Retinoblastoma-associated protein 1, RBAP-1, Retinoblastoma-binding protein 3, RBBP-3, pRB-binding protein E2F-1) jest kodowany przez gen E2F1 (znany również jako RBBP3) (Gene ID: 1869) u człowieka. E2F-1 jest aktywatorem transkrypcji, który wiąże DNA kooperatywnie z białkami DP poprzez miejsce rozpoznawania E2, 5′-TTTC[CG]CGC-3′ znajdujące się w regionie promotora wielu genów, których produkty są zaangażowane w regulację cyklu komórkowego lub replikację DNA. Jest składnikiem kompleksu czynników transkrypcyjnych DRTF1/E2F i tworzy heterodimery z członkami rodziny DP. Kompleks DRTF1/E2F funkcjonuje w kontroli progresji cyklu komórkowego od fazy G1 do fazy S. Wykazano, że kompleks E2F1 wiąże specyficznie hipofosforylowane białko retinoblastoma RB1. Podczas cyklu komórkowego RB1 ulega fosforylacji w połowie do późnej fazy G1 i odłącza się od kompleksu DRTF1/E2F, który czyni E2F aktywnym transkrypcyjnie. E2F-1 może być fosforylowany przez CDK2 i cyklinę A-CDK2 w fazie S. Jest również fosforylowany przy serynie 364 przez CHEK2, co stabilizuje go po uszkodzeniu DNA i reguluje jego wpływ na transkrypcję i apoptozę. Acetylacja E2F-1 przez P/CAF/KAT2B stymuluje jego wiązanie z DNA.
~80 kDa obserwowane (białko fuzyjne GST); 46,92 kDa obliczone (bez GST). W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 17 aminokwasom otaczającym fosfoserynę 375 z C-końcowego regionu ludzkiego czynnika transkrypcyjnego E2F1.
Application
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła fosfo-E2F1 (Ser375) w zastosowaniach ELISA (Dale, T., et. al. (2015). Nat Chem Biol. 11(12):973-980).
Anty-fosfo-E2F1 (Ser375), klon 71-10, nr kat. MABE1782, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko czynnikowi transkrypcyjnemu E2F1 fosforylowanemu na serynie 375 i zostało przetestowane w testach ELISA i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
Klon 71-10 jest króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa ludzki E2F1 fosforylowany na serynie 375.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało monoklonalne IgG w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cells transfected with pcDNA3.1 empty vector, HEK 293 cells transfected with E2F1 wild type-GST, HEK 293 cells transfected with E2F1 wild type-GST with alanine substituted for serine at 375.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected phospho-E2F1 (Ser375) in HEK293 cells transfected with E2F1 wild type-GST,, but not in HEK 293 cells transfected with E2F1 wild type-GST with alanine substituted for serine at 375.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.