Przejdź do
07-2126
Przeciwciało anty-fosfo-FOXO1 (Thr24)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Białko skrzynki widełkowej O1, białko skrzynki widełkowej O1A, skrzynka widełkowa w mięsaku prążkowanokomórkowym
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr24)
Gene Information
human ... FOXO1(2308)
General description
Czynniki transkrypcyjne FOXO (Forkhead Box O) odgrywają ważną rolę w modulowaniu funkcji metabolicznych i proliferacji komórek. Biorąc pod uwagę stosunkowo wysoką ekspresję FOXO1 w tkankach reagujących na insulinę, ten czynnik transkrypcyjny jest wysoce przygotowany do regulacji metabolizmu energetycznego. Gdy poziom składników odżywczych i insuliny jest niski, FOXO1 promuje ekspresję enzymów glukoneogennych. I odwrotnie, w stanie odżywienia poziom insuliny wzrasta i stymuluje wychwyt glukozy głównie do mięśni szkieletowych i innych narządów, w tym tkanki tłuszczowej. W pewnych warunkach patofizjologicznych, w tym insulinooporności, negatywna sygnalizacja dla FOXO1 jest osłabiona. Zwiększona proliferacja komórek występuje, gdy FOXO1 jest inaktywowany po fosforylacji przez Akt na Thr24.
Zaobserwowano ~78 kDa.
Obliczona masa cząsteczkowa wynosi 70 kDa Wykazano, że FOXO1 migruje do ~78 kDa w Western blots (Kamei, Y., et al. (2004). JBC. 279(39):41114-41123).
Immunogen
Epitop: Fosforylowany Thr24
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu FOXO1 fosforylowanemu w Thr24.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Użyj przeciwciała anty-fosfo-FOXO1 (Thr24) (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w WB do wykrywania fosfo-FOXO1 (Thr24) znanego również jako białko Forkhead box O1.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje FOXO1 fosforylowane przy Thr24.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HEK293 nietraktowany i traktowany BMP2
Evaluated by Western Blot in HEK293 cell lysate untreated and BMP2-treated.
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected phospho-FOXO1 (Thr24) in HEK293 cell lysate untreated and BMP2-treated.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-107507-171907-702
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
clone
polyclonal
clone
2H8.2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... FOXO1(2308)
Gene Information
human ... FOXO1(2308)
mouse ... Foxo1(56458)
Gene Information
human ... FOXO3(2309)
Gene Information
human ... FOXO3(2309)
UniProt accession no.
Q12778
UniProt accession no.
Q12778
UniProt accession no.
O43524
UniProt accession no.
O43524
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c