Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2H8.2, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FOXO1(2308)
mouse ... Foxo1(56458)
General description
Immunogen
Application
Immunocytochemia: Reprezentatywne dane partii.
Użyto rozcieńczenia 1:500 z poprzedniej partii.
Immunohistochemia (parafina): Reprezentatywne dane partii.
Optymalne barwienie z odzyskiwaniem epitopu: Rak przewodowy in situ.
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Czynniki transkrypcyjne
Biochem/physiol Actions
FOXO1 przemieszcza się między jądrem a cytozolem.
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Lizat komórek HEK293
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected FOXO1 in HEK293 cell lysate.
Other Notes
Disclaimer
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Signaling Product Guide: Antibodies, small molecule inhibitors, kits, assays and proteins for signaling research.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 05-1075-25UG | 04054839350153 |