Przejdź do
07-181
Przeciwciało anty-AMPK α-pan
Upstate®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, rat
Application:
WB
Citations:
18
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRKAA1(5562)
General description
63 kDa
Immunogen
ludzka podjednostka katalityczna a1 białka aktywowanego AMP (AEKQKHDGRVKIGHYILGD)
Application
Anti-AMPK α-pan Antibody to przeciwciało przeciwko AMPK α-pan do stosowania w WB.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje podjednostki alfa kinazy białkowej aktywowanej AMP.
Physical form
Białko A Oczyszczona immunoglobulina w 30% glicerolu, 0,07 M tris-glicyny, pH 7,4, 0,105 M NaCl, 0,035% azydku sodu jako środek konserwujący.
Oczyszczone metodą immunopowinowactwa
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Preparat z wątroby szczura
routinely evaluated by immunoblot on a rat liver protein preparation
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sandra C Rodrigues et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 307(9), R1146-R1156 (2014-08-29)
The liver plays an essential role in maternal metabolic adaptation during late pregnancy. With regard to lipid metabolism, increased secretion of very low-density lipoprotein (VLDL) is characteristic of late pregnancy. Despite this well-described metabolic plasticity, the molecular changes underlying the
Neuroprotective Effects of AMP-Activated Protein Kinase on Scopolamine Induced Memory Impairment.
Kim, SJ; Lee, JH; Chung, HS; Song, JH; Ha, J; Bae, H
The Korean Journal of Physiology & Pharmacology : Official Journal of the Korean Physiological Society and the Korean Society of Pharmacology null
Inhibition of AMP-activated protein kinase sensitizes cancer cells to cisplatin-induced apoptosis via hyper-induction of p53.
Kim, HS; Hwang, JT; Yun, H; Chi, SG; Lee, SJ; Kang, I; Yoon, KS; Choe, WJ; Kim, SS; Ha, J
The Journal of Biological Chemistry null