Przejdź do
07-1517
Przeciwciało anty-fosfoIRS-2 (Ser388)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Substrat receptora insuliny 2, IRS-2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki15 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB, inhibition assay
Citations:
5
1840,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer388)
Gene Information
human ... IRS2(8660)
General description
Cząsteczki substratu receptora insuliny (IRS) są kluczowymi mediatorami w sygnalizacji insulinowej i odgrywają centralną rolę w utrzymaniu podstawowych funkcji komórkowych, takich jak wzrost, przeżycie i metabolizm. Działają one jako białka dokujące między receptorem insuliny a złożoną siecią wewnątrzkomórkowych cząsteczek sygnalizacyjnych zawierających domeny Src homology 2 (SH2). Zidentyfikowano czterech członków tej rodziny (IRS-1, IRS-2, IRS-3, IRS-4), którzy różnią się pod względem rozmieszczenia w tkankach, lokalizacji subkomórkowej, ekspresji rozwojowej, wiązania z receptorem insuliny i interakcji z białkami zawierającymi domenę SH2. W rzeczywistości IRS-1 wydaje się odgrywać główną rolę w mięśniach szkieletowych, podczas gdy IRS-2 wydaje się regulować wątrobowe działanie insuliny, a także rozwój i przeżycie komórek beta trzustki. Natomiast geny IRS-3 i IRS-4 wydają się odgrywać nadmiarową rolę w systemie sygnalizacyjnym IRS. Wady ekspresji i funkcji IRS-1 w mięśniach zostały zgłoszone w stanach insulinooporności, takich jak otyłość i cukrzyca typu 2.
Zaobserwowano ~160 kDa. Obliczona masa cząsteczkowa wynosi 137 kDa, jednak IRS-2 wykazano jako pasmo ~ 160 kDa w zachodnich blotach (Rother, K., et al. (1998). Journal of Biological Chemistry. 273(28):17491–17497.)
Immunogen
Epitop: Fosforylowany Ser388
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu IRS-2 fosforylowanemu Ser388.
Application
Analiza testu inhibicji peptydowej: 10 µg z reprezentatywnej partii zablokowało IRS-2 na komórkach HEK293 poddanych działaniu insuliny.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
Przeciwciało anty-fosfo-IRS-2 (Ser388) wykrywa poziom fosfo-IRS-2 (Ser388) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, Peptide Inhibition Assay.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje IRS-2 fosforylowany w Ser388.
Physical form
Oczyszczona królicza surowica poliklonalna w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty komórek HEK293 nietraktowane i traktowane insuliną
Evaluated by Western Blot in untreated and insulin treated HEK293 cell lysates.
Western Blot Analysis: 5 µg/mL of this antibody detected IRS-2 on 10 µg of untreated and insulin treated HEK293 cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
09-43309-43205-1086
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
bovine, pig, canine, monkey, human, rat, mouse
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
8.1.2, monoclonal
Gene Information
human ... IRS2(8660)
Gene Information
human ... IRS1(3667)
Gene Information
human ... IRS1(3667)
Gene Information
bovine ... Irs1(538598)
dog ... Irs1(486148)
human ... IRS1(3667)
mouse ... Irs1(16367)
pig ... Irs1(100512686)
rat ... Irs1(25467)
rhesus monkey ... Irs1(707870)
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rania Alaaeldin et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(24) (2021-12-25)
Insulin resistance contributes to several disorders including type 2 diabetes and cardiovascular diseases. Carpachromene is a natural active compound that inhibits α-glucosidase enzyme. The aim of the present study is to investigate the potential activity of carpachromene on glucose consumption
K I Rother et al.
The Journal of biological chemistry, 273(28), 17491-17497 (1998-07-04)
Insulin receptor substrates (IRSs) are tyrosine-phosphorylated following stimulation with insulin, insulin-like growth factors (IGFs), and interleukins. A key question is whether different IRSs play different roles to mediate insulin's metabolic and growth-promoting effects. In a novel system of insulin receptor-deficient
Dahae Lee et al.
Plants (Basel, Switzerland), 11(5) (2022-03-11)
Herein, we determined whether α-Spinasterol, a stigmastane-type phytosterol isolated from Aster pseudoglehnii, potentially impacts glucose uptake and glucose-stimulated insulin secretion in skeletal muscle cells and pancreatic β-cells, respectively. We observed that A. pseudoglehnii and its fractions enhanced glucose uptake, with
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-151704053252522451