Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
8.1.2, monoclonal
species reactivity
bovine, pig, canine, monkey, human, rat, mouse
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer302/pSer307)
Gene Information
bovine ... Irs1(538598)
dog ... Irs1(486148)
human ... IRS1(3667)
mouse ... Irs1(16367)
pig ... Irs1(100512686)
rat ... Irs1(25467)
rhesus monkey ... Irs1(707870)
General description
Immunogen
Application
Komórki CHO transfekowane IR/IRS barwiono przeciwciałem w rozcieńczeniu 1:500. Do wizualizacji zastosowano koniugat anty-mysi Cy3.
Immunoprecypitacja:
To przeciwciało zostało użyte w rozcieńczeniu 1:1000 do immunoprecypitacji IRS1 z komórek CHO transfekowanych IR/IRS1 w stężeniu 5L/mL (wykonane przez niezależne laboratorium).
Metabolizm
Sygnalizacja
Sygnalizacja insuliny/energii
Metabolizm glukozy/glikogenu
Hormony i receptory metaboliczne
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western Blot Analysis:
1:1,000 dilution of this antibody was used to detect IRS1 phosphorylated on Ser302 in IRS/IR transfected CHO -/+ Calyculin A/ Okadaic Acid-treated cell lysate.
Other Notes
Disclaimer
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c