Przejdź do
07-146
Przeciwciało przeciwko histonowi H2A (kwaśny plaster)
serum, Upstate®
Synonim(y):
Rodzina histonów H2A, członek Q, histon 2, H2ac, histon IIa, klaster histonów 2, H2ac
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2620,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, WB
Citations:
146
2620,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
yeast, chicken, human, rat, Saccharomyces cerevisiae, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HIST2H2AC(8338)
General description
14 kDa
Histon H2A jest jednym z 5 głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Wyposażony w główną domenę kulistą i długi ogon N-końcowy H2A jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku".
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 88-97 (IRNDEELNKL-C) ludzkiego histonu H2A.
Application
Immunofluorescencja:
Zalecenie Anti-phospho-Histone H2A.X (Ser139), klon JBW301, katalog #05-636.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Przeciwciało anty-histonowe H2A (kwaśny plaster) jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania histonu H2A (kwaśny plaster) znanego również jako histon 2-H2ac, histon IIa i zostało zatwierdzone w ChIP i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje histon H2A, pan 14 kDa.
Spodziewana jest szeroka reaktywność krzyżowa między gatunkami.
Physical form
Królicza surowica odpornościowa poliklonalna IgG w buforze zawierającym 0,05% azydku sodu. Roztwór zamrożony.
Nieoczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu i przed zdjęciem korka odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt z komórek HeLa.
Routinely evaluated by western blot on acid extracts from HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis:
1:1000-1:5000 dilutions of this lot detected Histone H2A (acidic patch) in acid extracts from HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-16407-745-I07-627
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
unconjugated
species reactivity
yeast, chicken, human, rat, Saccharomyces cerevisiae, mouse
species reactivity
human, vertebrates
species reactivity
yeast
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Histone Modifications Poster
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
Michael Papetti et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 301(3), G508-G518 (2011-07-09)
Altered profiles of gene expression reflect the reprogramming of intestinal epithelial cells during their maturation along the crypt-luminal axis. To focus on genes important in this process, and how they in turn are regulated, we identified 14 transcripts commonly downregulated
Active VSG expression sites in Trypanosoma brucei are depleted of nucleosomes.
Stanne TM, Rudenko G
Eukaryotic Cell null
2-Amino-3-methylimidazo[4,5-f]quinoline (IQ) promotes mouse hepatocarcinogenesis by activating transforming growth factor-? and Wnt/?-catenin signaling pathways.
Xie, XL; Wei, M; Kakehashi, A; Yamano, S; Tajiri, M; Wanibuchi, H
Toxicological Sciences null
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-14604053252330278