07-745-I
Przeciwciało anty-fosfohistonowe H2A (Ser129)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Histon H2A.1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
yeast
metody
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer129)
informacje o genach
Saccharomyces cerevisiae ... Hta1(851811)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Analiza immunoprecypitacji: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało fosfo-histon H2A (Ser129) z ekstraktów drożdży.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z partii wykryło fosfo-histon H2A (Ser129) z komórek drożdży.
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Histony
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.02 µg/mL of this antibody detected an increase in signal for phospho Histone H2A (Ser129) in MMS treated yeast nuclear extract over untreated yeast nuclear extract.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1