Przejdź do
07-1386
Przeciwciało przeciwko czynnikowi wzrostu tkanki łącznej
from goat
Synonim(y):
Białko 24 specyficzne dla chondrocytów przerostowych, czynnik wzrostu tkanki łącznej, białko 8 wiążące insulinopodobny czynnik wzrostu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki25 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
1470,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 czerwca 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1705
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CTGF(1490)
General description
Czynnik wzrostu tkanki łącznej (CTGF) jest członkiem rodziny czynników wzrostu CNN, które charakteryzują się peptydami bogatymi w cysteinę z czterema specyficznymi domenami. CTGF został pierwotnie zidentyfikowany w komórkach śródbłonka jako istotny czynnik chemotaktyczny i mitogenny. Badania wykazały, że CTGF ma kilka właściwości biologicznych, które obejmują chemotaksję, proliferację komórek, promowanie adhezji i tworzenie macierzy zewnątrzkomórkowej. Jest również niezbędny do takich procesów biologicznych jak gojenie się ran, tworzenie blizn, zwłóknienie, embriogeneza i angiogeneza. W swojej roli induktora angiogenezy, CTGF został powiązany z czynnikiem wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF). Ze względu na swoje właściwości pro-włóknieniowe, CTGF jest uważany za obiecujący cel terapii w stanach związanych z patologicznym zwłóknieniem, takich jak przewlekła choroba zwłóknieniowa, przewlekła choroba nerek i proliferacyjna retinopatia cukrzycowa (PDR). Rodzaje komórek, w których stwierdza się ekspresję CTGF to komórki śródbłonka, fibroblasty i komórki mięśni gładkich naczyń krwionośnych.
W Western Blot pełną długość CTGF obserwuje się przy 38 kDa, a domenę CTGF N&C obserwuje się przy 19 kDa
Immunogen
Epitop: Dojrzały łańcuch
Rekombinowane białko odpowiadające dojrzałemu łańcuchowi ludzkiego czynnika wzrostu tkanki łącznej.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Czynniki wzrostu i receptory
Przeciwciało przeciwko czynnikowi wzrostu tkanki łącznej wykrywa poziom czynnika wzrostu tkanki łącznej i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Naczelne (98% homologii sekwencji). Małpa (97% homologii sekwencji). Świnia i bydło (93% homologii sekwencji). Szczur i mysz (91% homologii sekwencji).
To przeciwciało rozpoznaje dojrzały łańcuch czynnika wzrostu tkanki łącznej.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczony kozi poliklonalny w buforze zawierającym Tris-Glicynę pH 8,0 z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty komórek NRK nietraktowanych i traktowanych TGFb1
Evaluated by Western Blot in untreated and TGFb1 treated NRK cell lysates.
Western Blot Analysis: 5 µg/mL of this antibody detected Connective tissue growth factor on 10 µg of untreated and TGFb1 treated NRK cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABS1628ABS1627SAB1300910
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
UniProt accession no.
P29279
UniProt accession no.
P29279
UniProt accession no.
P29279
UniProt accession no.
P29279
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-138604053252411090