Informacje o tej pozycji
biological source
goat
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
neutralization: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
Application
Analiza neutralizująca: Reprezentatywna partia hamowała syntezę DNA stymulowaną przez CTGF, ale nie syntezę kolagenu stymulowaną przez CTGF w fibroblastach nerki szczura (NRK) (Grotendorst, G.R. i Duncan, M.R. (2005). FASEB J. 19(7):729-738).
Uwaga: Zaleca się przeprowadzenie elektroforezy żelowej w warunkach nieredukujących w celu skutecznego oddzielenia N- i C-końcowych fragmentów CTGF, a także różnie glikozylowanych fragmentów N-końcowych.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected 1 ng of the C-terminal (181-349), but not N-terminal (1-180), fragment derived from baculovirus expressed human CTGF by chymotrypsin cleavage.
Other Notes
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Related product
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABS1628 | 04055977352900 |