Przejdź do
07-1223
Przeciwciało przeciwko fosfatazie białkowej 2 C α/β
from rabbit
Synonim(y):
Fosfataza białkowa 2C, dehydrogenaza pirogronianowa, fosfataza dehydrogenazy pirogronianowej, podjednostka katalityczna 1, fosfataza lipoamidowa 1, prekursor mitochondrialny, fosfataza białkowa 2C, zależna od magnezu, podjednostka katalityczna, dehydrogenaza pirogronianowa (lipoamidowa)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1730,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
1730,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
bovine, human, rat
species reactivity (predicted by homology)
mouse
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PDP1(54704)
General description
Około 46 kDa
PP-2 C α/β jest heterodimerem zlokalizowanym w macierzy mitochondrialnej. W ramach kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej, PP-2 C α/β służy do katalizowania defosforylacji i jednoczesnej reaktywacji podjednostki alfa składnika E1. Mutacje występujące w genie PDP1 są przyczyną choroby znanej jako niedobór dehydrogenazy pirogronianowej (niedobór PDP), która prowadzi do dysfunkcji neurologicznej spowodowanej kwasicą mleczanową.
Immunogen
Oczyszczony peptyd sprzężony z KLH.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Kinazy i fosfatazy
Wykrywaj fosfatazę białkową 2 C α/β przy użyciu tego przeciwciała przeciw fosfatazie białkowej 2 C α/β zatwierdzonego do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje izotyp podjednostki regulatorowej alfa/beta fosfatazy białkowej 2C (PP2C). Przeciwciało poliklonalne PP 2C alfa/beta wiąże białko o masie 44-46 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 0,08% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek L6
Evaluated by Western Blot in L6 cell lysates.
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected PP-2 C ALPHA/BETA on 10 ug of L6 lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: AB4090
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-42107-121907-1217
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
bovine, human, rat
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, bovine, rabbit, rat, Xenopus, mouse, human
species reactivity
mouse, bovine, human, rat
species reactivity
bovine, mouse, human, rat
clone
polyclonal
clone
1D6, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... PDP1(54704)
Gene Information
human ... PPP2CA(5515)
Gene Information
human ... PPP2CB(5516)
Gene Information
human ... PPP1CB(5500)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-122304053252409974