Merck
05-421
Przeciwciało anty-PP2A, podjednostka C, klon 1D6
clone 1D6, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Białko replikacyjne C, fosfataza białkowa 2 (dawniej 2A), podjednostka katalityczna, izoforma alfa, fosfataza białkowa 2, podjednostka katalityczna, izoforma alfa, serynowo-treoninowa fosfataza białkowa 2A, podjednostka katalityczna, izoforma alfa
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1D6, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
180
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1D6, monoclonal
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, bovine, rabbit, rat, Xenopus, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPP2CA(5515)
General description
36 kDa
Białkowa fosfataza serynowo-treoninowa typu 2 (PP2A) jest trimerem składającym się z katalitycznej podjednostki C i dwóch podjednostek regulatorowych (A i B); znaleziono wiele izoform dla podjednostek A i B. PP2A ma wysoką aktywność specyficzną wobec podjednostki α kinazy fosforylazy i jest niewrażliwa na Inhibitor-2. PP2A odróżnia się od PP2B / kalcyneuryny i PP2C częściową aktywnością przy braku dwuwartościowych kationów i wysoką wrażliwością na hamowanie przez kwas okadaikowy. Uważa się również, że jest głównym downmodulatorem kaskad kinaz serynowo-treoninowych. PP2B wymaga do aktywności Ca2+/kalmoduliny i jest aktywatorem czynników transkrypcyjnych NFAT. PP2C wymaga Mg2+, ale jest niewrażliwa na kwas okadaikowy, mikrocystynę LR lub inhibitor kalmoduliny trifluoperazynę.
Immunogen
Epitop: a.a. 295-309
Syntetyczny peptyd o długości 16 reszt (C-RGEPHVTRRTPDYFL) odpowiadający aminokwasom 295-309 podjednostki katalitycznej 36 kDa ludzkiej fosfatazy białkowej 2A (PP2A). Klon 1D6.
Application
Immunoprecypitacja:
4 µg poprzedniej partii immunoprecypitowało PP2A z 500 µg lizatu A431 RIPA. Uwaga: To przeciwciało nie blokuje aktywności fosfatazy.
Immunocytochemia:
5-10 µg/ml poprzedniej partii tego przeciwciała wykazało pozytywne barwienie immunologiczne dla PP2A w komórkach A431 utrwalonych przez 10 minut 4% paraformaldehydem w PBS.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Neuronauka
Podkategoria badawcza
Neuroprzekaźniki i receptory
Choroby neurodegeneracyjne
Wykrywaj PP2A za pomocą tego przeciwciała anty-PP2A, podjednostka C, klon 1D6 zatwierdzonego do stosowania w IC, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje podjednostkę katalityczną PP2A, Mr 36 kDa.
Physical form
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny, pH 7,4, 0,15 M, NaCl i 0,05% azydku sodu. Zamrożony roztwór.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20ºC od daty otrzymania. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Routinely evaluated by western blot on human A431 or murine 3T3/NIH RIPA cell lysates.
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected PP2A in human A431 and previously in murine 3T3 RIPA cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1