Przejdź do
07-1213
Przeciwciało przeciwko receptorowi IP3 1
serum, from rabbit
Synonim(y):
Izoforma 1 receptora IP3, receptor InsP3 typu 1, receptor 1,4,5-trifosforanu inozytolu typu 1, receptor 1,4,5-trifosforanu inozytolu typu 1, ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 15, ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 16
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1730,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
5
1730,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
canine, rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
dog ... Itpr1(476548)
human ... ITPR1(3708)
mouse ... Itpr1(16438)
rat ... Itpr1(25262)
General description
Około 300 kDa
Receptor IP3 1 jest wewnątrzkomórkowym kanałem, który stymulowany przez 1,4,5-trifosforan inozytolu pośredniczy w uwalnianiu wapnia z retikulum endoplazmatycznego. Defekty w obrębie genu ITPR1 powodują grupę zaburzeń móżdżku znaną jako ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 15 (SCA15). Receptor ten ulega szerokiej ekspresji w tkankach.
Immunogen
Syntetyczny peptyd z N-końca ludzkiego receptora IP3 1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 tego przeciwciała wykryło receptor IP3 1 w tkance móżdżku myszy.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja lipidowa
To przeciwciało przeciwko receptorowi IP3 1 zostało zatwierdzone do stosowania w IH(P), WB do wykrywania receptora IP3 1.
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało reaguje z białkiem receptora IP3 1 o masie 300 kDa.
Physical form
Nieoczyszczona surowica królicza
Surowica królicza. Płyn
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 1 roku od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty komórek C2C12
Evaluated by Western Blot in C2C12 cell lysates.
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected IP3 RECPT 1 on 10 ug of C2C12 lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: AB9072
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB9076AB5882AB9074
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
serum
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
rat
species reactivity
human, mouse
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael R Butler et al.
The Journal of biological chemistry, 292(27), 11189-11205 (2017-05-13)
Endoplasmic reticulum (ER) stress and mislocalization of improperly folded proteins have been shown to contribute to photoreceptor death in models of inherited retinal degenerative diseases. In particular, mice with cone cyclic nucleotide-gated (CNG) channel deficiency, a model for achromatopsia, display
Vera Khodzhaeva et al.
Frontiers in immunology, 12, 723683-723683 (2021-08-31)
Mitofusin 2 (MFN2) is a mitochondrial outer membrane GTPase, which modulates mitochondrial fusion and affects the interaction between endoplasmic reticulum and mitochondria. Here, we explored how MFN2 influences mitochondrial functions and inflammatory responses towards zymosan in primary human macrophages. A
Xiang Liu et al.
Molecular medicine reports, 14(6), 5435-5442 (2016-11-15)
Isoflurane is a commonly used inhaled anesthetic, which induces apoptosis of SH‑SY5Y cells in a dose‑ and time‑dependent manner; however, the underlying mechanisms remain unknown. The authors of the present study hypothesized that a mutation in β‑amyloid precursor protein (APP)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-121304053252281846