Przejdź do
07-013
Przeciwciało anty-MeCP2
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Białko MeCP-2, upośledzenie umysłowe, sprzężone z chromosomem X 16, upośledzenie umysłowe, sprzężone z chromosomem X 79, białko wiążące metyl CpG 2, białko wiążące metyl CpG 2 (zespół Retta)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
200 μg
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2500,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
112
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1156
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Mecp2(17257)
rat ... Mecp2(29386)
General description
Metylotransferazy NA metylują pozycję 5 cytozyny w kontekście dinukleotydów CpG. Metylacja DNA ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju embrionalnego, imprintingu i inaktywacji chromosomu X. Białka wiążące metyl CpG (MeCP) specyficznie rozpoznają metylowane regiony DNA i hamują transkrypcję zarówno bezpośrednio, jak i poprzez asocjację ze znanymi białkami korepresorowymi, które obejmują członków rodzin białek deacetylaz histonowych.
~75 kDa obserwowane
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 465-478 mysiego MeCP2 (C-PRPNREEPVDSRTP) z N-końcową cysteiną dodaną do celów koniugacji.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Użyj przeciwciała Anti-MeCP2 (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w WB do wykrywania MeCP2 znanego również jako białko MeCP-2, opóźnienie umysłowe związane z chromosomem X 16, opóźnienie umysłowe związane z chromosomem X 79, białko wiążące metyl CpG 2.
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa z człowiekiem na podstawie zachowania sekwencji immunogennej.
Rozpoznaje MeCP2 o masie cząsteczkowej 75 kDa. Białko o masie ~75 kDa zaobserwowano również w ekstrakcie jądrowym HeLa. Białko to było konkurowane przez preinkubację przeciwciała z immunogennym peptydem, co sugeruje, że niektóre szczepy HeLa zawierają MeCP2 lub pokrewne białko, w przeciwieństwie do poprzedniego raportu.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Oczyszczone królicze poliklonalne IgG w buforze zawierającym 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat mózgu myszy.
Evaluated by Western Blot on Mouse Brain lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABN1728MABE328WH0004204M1
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
mouse
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
4H7, monoclonal
clone
4B6, monoclonal
Gene Information
mouse ... Mecp2(17257)
rat ... Mecp2(29386)
Gene Information
human ... MECP2(4204)
Gene Information
mouse ... Mecp2(17257)
Gene Information
human ... MECP2(4204)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-MeCP2
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
"Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms instead of by alterations in DNA sequence. These changes can be cell- or tissue-specific, and can be passed on to multiple generations. Epigenetic regulation enriches DNAbased information, allowing a cell to vary its response across diverse biological and environmental contexts. Although epigenetic mechanisms are primarily centered in the nucleus, these mechanisms can be induced by environmental signals such as hormones, nutrients, stress, and cellular damage, pointing to the involvement of cytoplasmic and extracellular factors in epigenetic regulation."
Signaling Product Guide: Antibodies, small molecule inhibitors, kits, assays and proteins for signaling research.
MECP2 truncating mutations cause histone H4 hyperacetylation in Rett syndrome.
M Wan, K Zhao, S S Lee, U Francke
Human Molecular Genetics null
A WW domain binding region in methyl-CpG-binding protein MeCP2: impact on Rett syndrome.
Jan P Buschdorf, Wolf H Stratling
Journal of Molecular Medicine null
Marie Anaïs Labouesse et al.
Epigenetics, 10(12), 1143-1155 (2015-11-18)
Maternal infection during pregnancy increases the risk of neurodevelopmental disorders in the offspring. In addition to its influence on other neuronal systems, this early-life environmental adversity has been shown to negatively affect cortical γ-aminobutyric acid (GABA) functions in adult life