Przejdź do
06-923
Przeciwciało anty-Cdk1/Cdc2 (PSTAIR)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Anty-CCD2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
35
1760,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1485
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, amphibian, mouse
species reactivity (predicted by homology)
chicken, canine, starfish, monkey, frog, Drosophila, sheep
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
chicken ... Cdk1(396252)
dog ... Cdk1(100856079)
frog ... Cdk1(394503)
fruit fly ... Cdk1(34411)
human ... CDK1(983)
mouse ... Cdk1(12534)
rat ... Cdk1(54237)
General description
Wejście wszystkich komórek eukariotycznych w mitozę jest regulowane przez aktywację kinazy cdc2. Aktywacja cdc2 jest kontrolowana na kilku etapach, w tym wiązania cykliny i fosforylacji Thr161. Jednak krytycznym krokiem regulacyjnym w aktywacji cdc2 podczas progresji do mitozy wydaje się być defosforylacja Tyr15 i Thr14. Fosforylacja na Tyr15 i hamowanie cdc2 jest przeprowadzane przez kinazy białkowe Wee1 i Myt1, podczas gdy defosforylacja Tyr15 i aktywacja cdc2 jest przeprowadzana przez fosfatazę cdc25. Ekspresja cdc2 odgrywa kluczową rolę w przejściu komórki przez fazę G2/M. Aktywność cdc2 w dzielących się komórkach wzrasta na początku fazy M, co zbiega się z demontażem jądra komórkowego, generowaniem wrzecion mitotycznych i kondensacją chromosomów. Kilka białek, w tym histon H1 i pp60src są substratami dla cdc2.
~34 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający resztom 42-57 ludzkiej kinazy cdc2. Immunogen jest identyczny u wielu gatunków.
Application
Analiza immunocytochemii fluorescencyjnej:
Poprzednia partia tego przeciwciała została użyta w konfokalnej mikroskopii immunofluorescencyjnej komórek A431. Komórki hodowano, przemywano, utrwalano formaldehydem i permeabilizowano za pomocą NP40. Komórki barwiono potrójnie anty-Cdk1/Cdc2 (czerwony, Cy3), falloidyną (aktyna, zielony, AlexaFluor488) i DAPI (niebieski, jądro). Pozytywne barwienie jądrowe.
Immunoprecypitacja: 4 µg poprzedniej partii immunoprecypitowało cdc2 z 500 µg lizatu A431 RIPA.
Przeciwciało anty-Cdk1/Cdc2 (PSTAIR) jest wysokiej jakości króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania Cdk1/Cdc2 (PSTAIR) i zostało zatwierdzone w ICC, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Kinaza Cdk1/cdc2
Spodziewana jest szeroka reaktywność krzyżowa między gatunkami.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona surowica królicza w Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas dla mingeli.
Evaluated by western blot on human A431, mouse 3T3 and/or rat L6 RIPA cell lysates.
Western Blot Analysis: 0.5-2 µg/mL of this antibody detected cdc2 from human A431, mouse 3T3 or rat L6 RIPA cell lysates.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
06-966SAB2109237SAB4503705
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, amphibian, mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
-
species reactivity
rat, human, mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
chicken ... Cdk1(396252)
dog ... Cdk1(100856079)
frog ... Cdk1(394503)
fruit fly ... Cdk1(34411)
human ... CDK1(983)
mouse ... Cdk1(12534)
rat ... Cdk1(54237)
Gene Information
hamster ... Cdk1(100766716)
human ... CDK1(983)
mouse ... Cdk1(12534)
rat ... Cdk1(54237)
Gene Information
human ... CDK1(983)
Gene Information
human ... CDK1(983)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
06-92304053252738968