Przejdź do
06-867
Przeciwciało anty-fosfo-STAT5A/B (Ser726/Ser731)
serum, Upstate®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, human, mouse
Application:
WB
Citations:
10
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer726)
Gene Information
human ... STAT5A(6776)
General description
94kDa
Immunogen
peptyd (DQAP[pS]PAVC) odpowiadający aminokwasom 722-730 ludzkiego STAT5A lub 727-735 ludzkiego STAT5B
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Przeciwciało anty-fosfo-STAT5A/B (Ser726/Ser731) jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania fosfo-STAT5A/B (Ser726/Ser731) znanego również jako transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 5A/B i zostało przetestowane w WB.
Biochem/physiol Actions
fosforylowany STAT5A (S726) i STAT5B (S731), nie rozpoznaje STAT5B zawierającego mutację S731A
Physical form
Antiserum
królicza surowica odpornościowa w 30% glicerolu i 0,05% azydku sodu
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoprecipitating STAT5A from RIPA lysates of Nb2-Sp cells that had been treated with prolactin; subsequent immunoblotting was performed using Anti-STAT5A (Catalog #06-968)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
06-588ABS2250ABC112
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
mouse, rat, human, sheep
species reactivity
mouse
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
2-8°C
shipped in
wet ice
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
The Janus kinase (JAK)/signal transducers and activators of transcription (STAT) signaling pathway plays an important role in cell proliferation, cell differentiation, cell migration, and cell death. It is the principal signaling mechanism for a variety of cytokines and growth factors. Constitutive activation or dysregulation of JAK/STAT signaling can result in inflammatory disease, erythrocytosis, gigantism, and leukemia.
P L Bergad et al.
The Journal of biological chemistry, 275(11), 8114-8120 (2000-03-14)
A growth hormone-inducible nuclear factor complex (GHINF), affinity-purified using the growth hormone response element (GHRE) from the promoter of rat serine protease inhibitor 2.1, was found to contain Stat5a and -5b, as well as additional components. The ubiquitous transcription factor
Development of pure prolactin receptor antagonists.
Bernichtein, S; Kayser, C; Dillner, K; Moulin, S; Kopchick, JJ; Martial, JA; Norstedt et al.
The Journal of Biological Chemistry null
H Yamashita et al.
The Journal of biological chemistry, 273(46), 30218-30224 (1998-11-07)
Transcription factors of the Stat family are controlled by protein kinases. Phosphorylation of a positionally conserved tyrosine residue is obligatory for Stat dimerization, nuclear translocation, and specific DNA binding. Studies of Stat1 and Stat3 have suggested that serine phosphorylation may