Przejdź do
06-734
Przeciwciało anty-β-katenina
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
katenina (białko związane z kadheryną), beta 1 (88kD), katenina (białko związane z kadheryną), beta 1 (88kDa), katenina (białko związane z kadheryną), beta 1, 88kDa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
200 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2050,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
92
773,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB05665
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, rabbit, bovine, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
General description
92 kDa
β-katenina odgrywa centralną rolę w adhezji komórek, tworząc mostki między kadherynami i cytoszkieletem aktynowym. Działania te są regulowane poprzez jej zróżnicowane interakcje z kilkoma partnerami molekularnymi, w tym cząsteczkami adhezyjnego połączenia komórka-komórka (AJ), składnikami jej kompleksu degradacyjnego i czynnikami transkrypcyjnymi.
β-katenina składa się z trzech domen: centralnej domeny powtórzenia armadillo oraz dwóch ogonów N- i C-końcowych. β-katenina może być fosforylowana przez kinazę serynowo-treoninową, taką jak GSK-3. Fosforylowana β-katenina wpływa na asocjację białka β-kateniny z E-kadheryną i α-katechiną, która zachodzi w komórce. Proces ten można odwrócić poprzez de-fosforylację β-kateniny.
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH (CGG-SYLDSGIHSGATTTAPSLSGK) odpowiadający konsensusowemu miejscu fosforylacji GSK3 ludzkiej β-kateniny (aminokwasy 29-49).
Application
Immunoprecypitacja:
5 μg poprzedniej partii immunoprecypitowało β-kateninę z 500 μg lizatu frakcji błonowej A431.
Immunocytochemia:
1-5 μg/ml poprzedniej partii wykazało dodatnie barwienie immunologiczne dla β-kateniny na połączeniach komórka-komórka komórek A431 utrwalonych 4% paraformaldehydem i permeabilizowanych 0,25% Triton X-100.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 tego przeciwciała wykryło beta-kateninę w liniach komórkowych A431 i HUVEC.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Użyj przeciwciała anty-β-katenina (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w ICC, IP, WB do wykrywania β-kateniny znanej również jako katenina (białko związane z kadheryną) beta 1 (88kD).
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje β-kateninę o masie 92 kDa.
Physical form
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze poliklonalne IgG w buforze zawierającym 0,1 M Tris Glycine, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu, pH 7,4.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Routinely evaluated by western blot on A431 total cell lysate.
Western Blot Analysis:
0.1-1 μg/mL of this lot detected β-catenin in an A431 total cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABE20805-665-AF64705-665-AF555
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
ALEXA FLUOR 647
conjugate
ALEXA FLUOR 555
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
8E7, monoclonal
clone
8E7, monoclonal
species reactivity
human, rat, rabbit, bovine, mouse
species reactivity
mouse, human, rat, horse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-β-katenina
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Protein Blotting Survival Handbook: Tips and Tricks
beta-Catenin/TCF/LEF regulate expression of the short form human Cripto-1.
Hamada, S; Watanabe, K; Hirota, M; Bianco, C; Strizzi, L; Mancino, M; Gonzales, M; Salomon, DS
Biochemical and biophysical research communications null
Differential trafficking of transforming growth factor-beta receptors and ligand in polarized epithelial cells.
Murphy, SJ; Dore, JJ; Edens, M; Coffey, RJ; Barnard, JA; Mitchell, H; Wilkes, M; Leof, EB
Molecular Biology of the Cell null
Fuz regulates craniofacial development through tissue specific responses to signaling factors.
Zhang, Z; Wlodarczyk, BJ; Niederreither, K; Venugopalan, S; Florez, S; Finnell, RH; Amendt, BA
Testing null
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
06-734-25UG04054839337383