Przejdź do
06-583
Przeciwciało anty-Lck
Upstate®, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
29
Aby zapytać o ten produkt 06-583, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LCK(3932)
General description
Kinaza białkowo-tyrozynowa Lck (UniProt: P06239; znana również jako EC:2.7.10.2, Leukocyte C-terminal Src kinase, LSK, Lymphocyte cell-specific protein-tyrosine kinase, Protein YT16, Proto-oncogene Lck, T cell-specific protein-tyrosine kinase, p56-LCK) jest kodowana przez gen LCK (Gene ID: 3932) u człowieka. Lck jest niereceptorową kinazą tyrozynową, która ulega specyficznej ekspresji w komórkach limfoidalnych. Jego domena kinazy białkowej jest zlokalizowana w aminokwasach 245-498. Odgrywa ona istotną rolę w selekcji i dojrzewaniu rozwijających się komórek T w grasicy, a także odgrywa rolę w funkcjonowaniu dojrzałych komórek T. Stwierdzono, że konstytutywnie wiąże się z cytoplazmatycznym regionem receptorów CD4 i CD8. Odgrywa również rolę w sygnalizacji związanej z receptorem antygenowym limfocytów T (TCR). Asocjacja TCR z kompleksem MHC związanym z antygenem peptydowym ułatwia interakcję CD4 i CD8 odpowiednio z cząsteczkami MHC klasy II i klasy I. Powoduje to rekrutację Lck w pobliże kompleksu TCR/CD3, gdzie Lck może fosforylować reszty tyrozynowe w obrębie motywów aktywacji opartych na tyrozynie immunoreceptora (ITAM) cytoplazmatycznych ogonów łańcuchów TCR i podjednostek CD3, co inicjuje sygnalizację TCR/CD3. Po stymulacji TCR rekrutuje kinazę tyrozynową ZAP70, która ulega fosforylacji i aktywacji przez Lck. Następnie rekrutowana jest duża liczba cząsteczek sygnałowych, co ostatecznie prowadzi do produkcji limfokin. Autofosforylacja Lck na tyrozynie 394 zwiększa jego aktywność enzymatyczną, podczas gdy fosforylacja na tyrozynie 505 przez C-końcową kinazę Src (CSK) powoduje zmniejszenie jego aktywności. (Ref.: Rossy, J., et al. (2012). Front. Immunol. 3; 167; Bergman, M., et al. (1992). EMBO J. 11(8); 2919-2924).
Zaobserwowano ~56 kDa; obliczono 58,0 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający pierwszym 58 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiej kinazy tyrozynowo-białkowej Lck.
Application
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek Jurkat. Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło Lck w lizacie komórek Jurkat. Testowane aplikacje
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała Lck w lizacie komórek Jurkat.Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa kinazę tyrozynowo-białkową Lck. Celuje w epitop w regionie N-końcowym.
Physical form
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od -10°C do -25°C. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-303, Lizat komórek Jurkat.
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from Jurkat cells
Other Notes
Zastępuje: 04-372
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R S Lin et al.
The Journal of biological chemistry, 273(49), 32878-32882 (1998-11-26)
Binding of the protein tyrosine kinase p56(lck) to T-cell co-receptors CD4 and CD8alpha is necessary for T-lymphocyte development and activation. Association of p56(lck) with CD4 requires two conserved cysteine residues in the cytosolic domain of CD4 and two in the
E Rouer et al.
Cell growth & differentiation : the molecular biology journal of the American Association for Cancer Research, 5(6), 659-666 (1994-06-01)
The lck gene encodes a tyrosine protein kinase of the src family which is highly expressed in T-lymphocytes. Two widely separated promoters govern expression of the lck gene. We report in this study that alternative splicing between cryptic donor and
H Lin et al.
The Journal of biological chemistry, 273(31), 19914-19921 (1998-07-25)
Human CD2 is a 50-55-kDa cell surface receptor specifically expressed on the surface of T lymphocytes and NK cells. Stimulation of human peripheral blood T cells with mitogenic pairs of anti-CD2 monoclonal antibodies (mAbs) is sufficient to induce interleukin-2 production