Przejdź do
06-574
Przeciwciało anty-TrkA
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Receptor neurotroficznej kinazy tyrozynowej, onkogen TRK, TRK1 - transformująca kinaza tyrozynowa, receptor czynnika wzrostu nerwów o wysokim powinowactwie, neurotroficzna kinaza tyrozynowa, receptor, typ 1, receptor kinazy tyrozynowej A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2620,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
102
2620,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1639
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Ntrk1(59109)
General description
140 kDa
TrkA, o pozornej masie cząsteczkowej 140 kDa, jest czynnikiem wzrostu nerwów (NGF) o wysokim powinowactwie. Rodzina protoonkogenów Trk zawiera czterech członków, TrkA, TrkB, TrkC i TrkE, które ulegają zmiennej ekspresji w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. TrkA wiąże się z czynnikiem wzrostu nerwów (NGF) i ulega autofosforylacji na resztach tyrozynowych (Tyr490, Tyr674, Tyr675, Tyr751 i Tyr785) w celu aktywacji wielu dalszych białek efektorowych. Fosforylacja na Tyr490 jest wymagana do asocjacji Shc i późniejszej aktywacji kaskady sygnałowej kinazy Ras-MAP, co prowadzi do aktywacji transkrypcji genów zależnej od Elk-1 i wzrostu neurytu. Fosforylacje przy Tyr674 i Tyr675 leżą w domenie katalitycznej kinazy tyrozynowej TrkA i odzwierciedlają aktywność kinazy Trk. Dodatkowo, fosforylacja przy Tyr751 jest wymagana do asocjacji z kinazą PI3 i aktywacji kaskady sygnalizacyjnej Akt.
Immunogen
Króliki immunizowane bakteryjnie wyrażonym oczyszczonym białkiem odpowiadającym całej zewnątrzkomórkowej domenie szczurzego receptora TrkA.
Application
Immunoprecypitacja:
4 μg poprzedniej partii immunoprecypitowało TrkA z 500 μg lizatu PC-12 RIPA.
Immunocytochemia:
10 μg/ml poprzedniej partii tego przeciwciała wykazało dodatnie barwienie immunologiczne dla TrkA w komórkach PC-12 utrwalonych 4% paraformaldehydem.
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Neuroprzekaźniki i receptory
Choroby neurodegeneracyjne
Przeciwciało anty-TrkA wykrywa poziom TrkA i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IC, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Reaktywność z innymi gatunkami nie została potwierdzona.
Rozpoznaje TrkA, Mr 140 kDa. Nie reaguje krzyżowo z TrkB lub TrkC.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Oczyszczone królicze IgG w buforze zawierającym 0,02 M bufor fosforanowy, pH 7,6, 0,25 M NaCl, 0,1% azydek sodu. Zamrożone w temperaturze -20°C.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Routinely evaluated by Western Blot on RIPA lysates from human A431 cells, mouse 3T3 or rat PC-12 cell lysates.
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected TrkA in RIPA lysates from human A431 cells; a previous lot detected TrkA in mouse 3T3 and rat PC-12 cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: CBL770
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABN681ABN1383FCABS350F
clone
polyclonal
clone
6B2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
FITC conjugate
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human, rat
species reactivity
rat, human
species reactivity
human
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Establishment of neurovascular congruency in the mouse whisker system by an independent patterning mechanism.
Oh, WJ; Gu, C
Neuron null
Nerve growth factor in the developing and adult lacrimal glands of rat with and without inherited retinitis pigmentosa.
Muzi S, Colafrancesco V, Sornelli F, Mantelli F, Lambiase A, Aloe L
Cornea null
Rui Ji et al.
PloS one, 9(12), e115140-e115140 (2014-12-17)
Tyro3, Axl and Mertk (TAM) receptor tyrosine kinases play multiple functional roles by either providing intrinsic trophic support for cell growth or regulating the expression of target genes that are important in the homeostatic regulation of immune responses. TAM receptors
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
06-57404053252581700