ABN1383
Anti-phospho-TrkA (Tyr794) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
High affinity nerve growth factor receptor, Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 1, Slow nerve growth factor receptor, p140-TrkA, Trk-A, phospho-TrkA (Tyr794)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr794)
informacje o genach
rat ... Ntrk1(59109)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected PACAP-induced TrkA Tyr794 phosphorylation in cultured rat basal forebrain neurons (Courtesy of Dr. Moses V. Chao, Langone Medical Center, New York University).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected NGF-stimulated Tyr794 phosphorylation of exogenously expressed human TrkA in PC12 cells (Rajagopal, R., et al. (2004). 24(30):6650-6658).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected NGF-stimulated TrkA Tyr794 phosphorylation in cultured rat embryonic E18 septal neurons (Jeanneteau, F., et al. (2008). Proc Natl Acad Sci USA. 105(12):4862-4867).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected NGF-dependent TrkA Tyr794 phosphorylation in cultured DRG neurons from E16.5 rat embryos (Arevalo, J.C., et al. (2006). Neuron. 50(4):549-559).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected PACAP38-induced TrkA Tyr794 phosphorylation in cultured rat basal forebrain neurons, as well as CGS 21680- and NGF-induced Tyr794 phosphorylation of exogenously expfressed human TrkA in serum-starved PC12 cultures (Rajagopal, R., et al. (2004). 24(30):6650-6658).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected NGF-stimulated TrkA Tyr794 phosphorylation in cultured DRG neurons from E16.5 rat embryos (Arevalo, J.C., et al. (2006). Neuron. 50(4):549-559).
Jakość
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected phospho-TrkA (Tyr794) in 10 µg of NGF treated human TrkA-transfected PC12 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1