Przejdź do
06-229
Przeciwciało anty-fosfo-erbB-2/HER-2 (Tyr1248)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Antygen CD340, MLN 19, protoonkogen NEU, receptor powierzchniowy komórek typu kinazy tyrozynowej HER2, białko c-erb B2/neu, homolog onkogenu pochodzącego z neuroblastoma/glioblastoma, v-erb-b2 homolog onkogenu 2 wirusowej białaczki erytroblastycznej ptaków (neuro/glioblastoma der).
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, rat
Application:
ICC, WB
Citations:
56
1960,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr1248)
Gene Information
human ... ERBB2(2064)
General description
185 kDa
Protoonkogen ErbB-2, zwany także Neu, EGFR-2 lub HER-2, jest członkiem rodziny przezbłonowych receptorów kinazy tyrozynowej, która obejmuje także receptor EGF i EGFR-3 (HER-3 lub ErbB-3). Chociaż ErbB-2 nie ma żadnych znanych ligandów o wysokim powinowactwie, jego aktywność kinazowa może być aktywowana bez ligandu poprzez nadekspresję lub heteroasocjację z innymi członkami rodziny ErbB. Amplifikacja genu ErbB-2 i nadekspresja jego produktu została wykryta w prawie 40% pierwotnych ludzkich guzów piersi, co koreluje ze złym rokowaniem w przypadku raka piersi z węzłami chłonnymi. Nadekspresję ErbB-2 obserwuje się również w raku jajnika, żołądka, ślinianki i niedrobnokomórkowym raku płuc. Z tego powodu ErbB-2 jest jednym z głównych celów leczenia raka piersi i innych nowotworów.
Immunogen
Epitop: Tyr1248
Syntetyczny fosfopeptyd, reszty 1243-1255, odpowiadający głównemu miejscu autofosforylacji (Tyr1248) ludzkiego erbB-2/HER-2 (C-AENPEpYLGLDVPV).
Application
Immunohistochemia:
IHC została wykonana przez niezależne laboratorium.
Immunocytochemia:
2 µg/ml poprzedniej partii wykazało pozytywne immunobarwienie dla fosfo-erbB2/HER-2 w komórkach A431 poddanych działaniu EGF.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Czynniki wzrostu i receptory
Kinazy i fosfatazy
To przeciwciało anty-fosfo-erbB-2/HER-2 (Tyr1248) jest zatwierdzone do stosowania w IC, WB do wykrywania fosfo-erbB-2/HER-2 (Tyr1248).
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa ze szczurem na podstawie zachowania sekwencji immunogennej.
Rozpoznaje i jest specyficzna dla aktywowanej formy onkoproteiny erbB-2/HER-2, MW ~138 kDa.
Physical form
Królicze poliklonalne IgG oczyszczone metodą podwójnego immunopowinowactwa w buforze zawierającym 0,1 M tris-glicyny, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu, pH 7,4
Oczyszczone metodą immunopowinowactwa
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20ºC od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Komórki A431 poddane działaniu EGF
Evaluated by Western Blot on A431+/-EGF lysates.
Western Blotting Analysis:
1:1000 dilution of this antibody detected phospho-erbB2/Her2 on 10 µg of A431+EGF lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
06-56209-310MABE320
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
TA-1, monoclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
species reactivity
human, rat
species reactivity
monkey, human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
"Recognizing both the tremendous opportunities and the challenges facing cancer research, we are dedicated to developing and refining tools and technologies for the study of cancer. With our comprehensive portfolio, including the Upstate®, Chemicon®, and Calbiochem® brands of reagents and antibodies, researchers can count on dependable, high quality solutions for analyzing all the hallmarks of cancer."
Yuichi Abe et al.
Neuroscience research, 63(2), 138-148 (2008-12-17)
Ligands for the epidermal growth factor receptor ErbB1, such as epidermal growth factor (EGF) and transforming growth factor alpha (TGFalpha), negatively regulate synaptic maturation of GABAergic neurons in the developing neocortex. Here, we evaluated the effects of these ligands in
BIBX1382BS, but not AG1478 or PD153035, inhibits the ErbB kinases at different concentrations in intact cells.
M Egeblad, O H Mortensen, L C van Kempen, M Jaattela
Biochemical and biophysical research communications null
Activation of ErbB2 during wallerian degeneration of sciatic nerve.
Kwon, Y K, et al.
The Journal of Neuroscience, 17, 8293-8299 (1997)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
06-229-25UL04054839337536