Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
monkey, human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ERBB2(2064)
mouse ... Erbb2(13866)
rat ... Erbb2(24337)
rhesus monkey ... Erbb2(697573)
General description
Immunogen
Application
4 μg poprzedniej partii immunoprecypitowało erbB-2/HER-2 z 600 μg lizatu MCF-7 RIPA, a wcześniej w lizacie A431, LNCaP i c-erbB-2 transfekowanym 3T3/NIH RIPA.
Immunohistochemia:
Poprzednia partia przeciwciała została zgłoszona przez niezależne laboratorium w celu wykrycia erbB-2/HER-2 w zamrożonych i formalino-parafinowych skrawkach piersi szczura.
Sygnalizacja
Czynniki wzrostu i receptory
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Komórki A431, HEK293, Jurkat, lizat komórek MCF7.
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected Her-2 on 10 μg of HEK293 lysates.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c