Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Przewidywany termin wysyłki04 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1870,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 maja 2026Szczegóły
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GSK3A(2931)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-303, Lizat komórek Jurkat.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source - |
| Gene Information human ... GSK3A(2931) | Gene Information human ... GSK3B(2932) | Gene Information - | Gene Information human ... CTNNB1(1499) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated |
| antibody form purified antibody | antibody form culture supernatant | antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin |
| clone monoclonal | clone monoclonal | clone polyclonal | clone RM276, monoclonal, recombinant monoclonal |
| species reactivity human, mouse | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity - | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-GSK3α/β, królicze monoklonalne
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Powiązane treści
Alzheimer’s Disease: Amyloid Cascade and Beyond Product Focus
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 05-903 | 04053252477843 |