Przejdź do
05-882
Przeciwciało anty-Parkin, klon PRK8
ascites fluid, clone PRK8, Upstate®
Synonim(y):
Anti-AR-JP, Anty-LPRS2, Anty-PARK2, Anty-PDJ
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2440,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
PRK8, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
13
2440,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1728
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
PRK8, monoclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PARK2(5071)
General description
52kDa Może być obserwowany jako dublet przy 52 i 46kDa
Immunogen
Rekombinowana ludzka Parkina pełnej długości. Epitop został zmapowany do domeny drugiego pierścienia (aa 399-465)
Application
Przeciwciało anty-Parkin, klon PRK8 wykrywa poziom Parkin i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IP, WB, IC, IH.
Biochem/physiol Actions
Parkin
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from HEK293 cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
36-00836-012AB5112
clone
PRK8, monoclonal
clone
Syn211, monoclonal
clone
nSyn14, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
serum
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, human
Gene Information
human ... PARK2(5071)
Gene Information
human ... SNCA(6622)
Gene Information
human ... SNCA(6622)
Gene Information
human ... PARK2(5071)
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.
Nobutaka Hattori et al.
Lancet (London, England), 364(9435), 722-724 (2004-08-25)
The cause and pathogenesis of Parkinson's disease remain unknown; mitochondrial dysfunction, oxidative damage, environmental factors, and genetic predisposition might all be involved. Identification of the causative genes for familial Parkinson's diseases allow study of the pathogenesis of the disease at
Genotype-phenotype correlation: familial Parkinson disease.
Mori, Hideo, et al.
Neuropathology : Official Journal of the Japanese Society of Neuropathology, 23, 90-94 (2003)
Keiji Tanaka et al.
Biochimica et biophysica acta, 1695(1-3), 235-247 (2004-12-02)
The ubiquitin-proteasome system (UPS) is important for intracellular proteolysis, and is responsible for a diverse array of biologically important cellular processes, such as cell-cycle progression, signaling cascades and developmental programs. This system is also involved in the protein quality control
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-88204053252280559