Przejdź do
05-730
Przeciwciało anty-STEP, klon 23E5
clone 23E5, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Fosfataza białkowo-tyrozynowa specyficzna dla neuronów, PTPN5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki04 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2560,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
23E5, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
8
2560,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
23E5, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTPN5(84867)
General description
~64-66 (dublet) & 46
Immunogen
Peptyd odpowiadający aminokwasom 57-74 szczurzego STEP46
Application
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Kanały jonowe i transportery
Choroby neurodegeneracyjne
Przeciwciało anty-STEP, klon 23E5 jest przeciwciałem przeciwko STEP do stosowania w IP, WB, IH.
Biochem/physiol Actions
STEP61, STEP46, STEP38 i STEP20
Physical form
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on in RIPA lysates from whole rat brain preparations
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-1417MABS480MABT213
clone
23E5, monoclonal
clone
AG25, monoclonal
clone
3B3.1, monoclonal
clone
HG213, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
culture supernatant
antibody form
unpurified
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A protein tyrosine phosphatase expressed within dopaminoceptive neurons of the basal ganglia and related structures.
Lombroso, P J, et al.
The Journal of Neuroscience, 13, 3064-3074 (1993)
Jun Chen et al.
The European journal of neuroscience, 29(2), 287-306 (2009-02-10)
Although the mechanisms underlying striatal neurodegeneration are poorly understood, we have shown that striatal pathogenesis may be initiated by high synaptic levels of extracellular dopamine (DA). Here we investigated in rat striatal primary neurons the mobilization of the mitogen-activated protein
Daniel Radzicki et al.
Hippocampus, 33(3), 133-149 (2023-02-11)
Hippocampal area CA2 is a molecularly and functionally distinct region of the hippocampus that has classically been defined as the area with large pyramidal neurons lacking input from the dentate gyrus and the thorny excrescences (TEs) characteristic of CA3 neurons.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-73004053252404474