Przejdź do
05-718
Przeciwciało anty-PML, klon 36.1-104
clone 36.1-104, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anty-MYL, Anty-PP8675, Anty-RNF71, Anty-TRIM19
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
36.1-104, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
34
1810,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1684
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
36.1-104, monoclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PML(5371)
General description
90-106 kDa
Produkt genu białaczki promielocytowej (PML) jest białkiem jądrowym o właściwościach hamujących wzrost, pierwotnie zidentyfikowanym w kontekście białka fuzyjnego PML-receptora retinowego alfa (RAR alfa) ostrej białaczki promielocytowej. PML lokalizuje się w obrębie odrębnych struktur jądrowych, zwanych ciałami jądrowymi, które są zakłócane przez ekspresję PML-RAR alfa.
Immunogen
Białko fuzyjne 6His odpowiadające mysiemu białaczkowemu białku promielocytowemu (PML)
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Wykryj PML, znane również jako białko białaczki promielocytowej, za pomocą przeciwciała anty-PML, klon 36.1-104 (mysie przeciwciało monoklonalne), którego działanie wykazano w ICC i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje PML.
Physical form
Białko G Oczyszczona immunoglobulina w 0,1 M tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl z 0,05% azydkiem sodu jako środkiem konserwującym.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek MEF1
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from mouse embryo fibroblast (MEF1) cells
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P6746MABE175WH0005371M2
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
36.1-104, monoclonal
clone
PML-97, monoclonal
clone
1A8.1, monoclonal
clone
1D12, monoclonal
species reactivity
mouse
species reactivity
hamster, human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
Gene Information
human ... PML(5371)
Gene Information
human ... PML(5371)
Gene Information
human ... PML(5371)
Gene Information
human ... PML(5371)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Abrar Ahmed et al.
Scientific reports, 7, 44539-44539 (2017-03-21)
Promyelocytic Leukemia (PML) is a nuclear protein that forms sub-nuclear structures termed nuclear bodies associated with transcriptionally active genomic regions. PML is a tumour suppressor and regulator of cell differentiation. We demonstrate that PML promotes TNFα-induced transcriptional responses by promoting
Gerdine J Stout et al.
Cancer research, 73(6), 1844-1854 (2013-01-05)
Xeroderma pigmentosum (XP), a UV-sensitivity syndrome characterized by skin hyperpigmentation, premature aging, and increased skin cancer, is caused by defects in the nucleotide excision repair (NER) pathway. XP shares phenotypical characteristics with telomere-associated diseases like Dyskeratosis congenita and mouse models
Evgenij Evdokimov et al.
Journal of cell science, 121(Pt 24), 4106-4113 (2008-11-27)
Conjugation of the small ubiquitin-like modifier (SUMO) to target proteins regulates numerous biological processes and has been implicated in tumorigenesis and metastasis. The three SUMO isoforms in vertebrates, SUMO1 and the highly similar SUMO2 and SUMO3, can be conjugated to
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-71804053252333743