Merck
MABE175
Przeciwciało przeciwko izoformie II PML, klon 1A8.1
clone 1A8.1, from mouse
Synonim(y):
PML-2, PML-II, Protein PML isoform II, Promyelocytic leukemia protein isoform II, RING finger protein 71 isoform II, TRIM19kappa, Tripartite motif-containing protein 19 isoform II
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1A8.1, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1A8.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PML(5371)
General description
Białko PML (UniProt P29590; znane również jako białko białaczki promielocytowej, białko palca RING 71, białko zawierające motyw trójdzielny 19) jest kodowane przez gen PML (znany również jako MYL, PP8675, RNF71, TRIM19) (Gene ID 5371) u człowieka. Ludzki gen/białko PML przyjął swoją nazwę, gdy został pierwotnie odkryty jako białko fuzyjne RARα spowodowane translokacją chromosomalną u pacjentów z ostrą białaczką promielocytową (APL). W normalnych komórkach białko PML wchodzi w interakcje z wieloma partnerami białkowymi w jądrze, tworząc ciała jądrowe PML (PML-NB), które pośredniczą w różnych funkcjach komórkowych, w tym w starzeniu się, apoptozie, degradacji białek, stabilności telemere i obronie przeciwwirusowej. Co najmniej 12 izoform PML jest generowanych przez alternatywne splicingi, w tym sześć izoform jądrowych (PML-I do PML-VI) i cytoplazmatyczna izoforma PML-VII (alias PML-VIIB), inne splicingowane izoformy bez sekwencji kodującej ekson 6 (alias 467-552) są również cytoplazmatyczne z powodu braku sygnału lokalizacji jądrowej (NLS) kodowanego przez ekson 6. Wszystkie izoformy mają ten sam region N-końcowy (a.a. 1-419) zawierający motyw RBCC/tripartite i mogą mieć powiązane funkcje ze względu na ich wspólną funkcjonalną domenę RBCC/TRIM, podczas gdy coraz więcej dowodów sugeruje również, że każda izoforma PML posiada odrębne funkcje, w których pośredniczy jej specyficzna sekwencja C-końcowa. Izoformy PML-1 (alias PML-I, TRIM19alfa; UniProt P29590-1) i PML-2 (alias PML-II lub TRIM19kappa; UniProt P29590-8) mają tę samą sekwencję N-końcową 570-a.a. (kodowaną przez eksony 570-a.a.). (kodowane przez eksony od 1 do 7a), jednak PML-1 wywodzi swoją pozostałą sekwencję C-końcową (a.a. 571-882) z eksonów 8a i 9, podczas gdy PML-II wywodzi swoją sekwencję (a.a. 571-829) z eksonu 7b z inną ramką odczytu niż PML-V.
Zaobserwowano ~110 kDa. Obliczono 90,72 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: Region C-końcowy.
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowej sekwencji ludzkiej izoformy II PML.
Application
Analiza immunocytochemiczna: 40 µg/ml z reprezentatywnej partii immunostymulowało utrwalone w 10% buforowanej obojętnie formalinie komórki HEK293 transfekowane ludzką izoformą II PML metodą immunocytochemii niefluorescencyjnej (dzięki uprzejmości profesora Ygala Haupta, Peter MacCallum Cancer Centre, East Melbourne, Australia).
Analiza immunocytochemiczna: 10 µg/ml z reprezentatywnej partii immunobarwionych 4% utrwalonych paraformaldehydem komórek HEK293 transfekowanych ludzką izoformą PML II metodą immunocytochemii fluorescencyjnej (dzięki uprzejmości profesora Ygala Haupta, Peter MacCallum Cancer Centre, East Melbourne, Australia).
Anti-PML Isoform II Antibody, clone 1A8.1 jest przeciwciałem przeciwko PML Isoform II do stosowania w Western Blotting, Immunocytochemii.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Biochem/physiol Actions
Klon 1A8.1 został wyhodowany przeciwko sekwencji regionu C-końcowego unikalnej dla izoformy II PML (PML-2), ale nieobecnej w innych 11 izoformach spliced PML zgłoszonych przez UniProt (P29590).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in lysate from PML-2 transfected HEK293 cells.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected the exogenously expressed human PML-2 in 10 µg of lysate from transfected HEK293 cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c