Przejdź do
05-649
Przeciwciało anty-Chk2, klon 7
clone 7, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
CHK2 (checkpoint, S.pombe) homolog, CHK2 checkpoint homolog (S. pombe), białko podobne do punktu kontrolnego CHK2, kinaza białkowa CHK2, kinaza serynowo-treoninowa CHK2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
67
1960,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CHEK2(11200)
General description
67 kDa
Gen supresorowy nowotworu p53 integruje liczne sygnały, które kontrolują życie i śmierć komórek. Niedawno odkryto kilka nowych cząsteczek zaangażowanych w sygnalizację p53, w tym Chk2, p53R2, p53AIP1, Noxa, PIDD i PID/MTA2. Kinaza punktu kontrolnego Chk2 jest ssaczym homologiem drożdżowego Cds1/Rad53. W odpowiedzi na uszkodzenie DNA, kinaza punktu kontrolnego ATM fosforyluje i aktywuje Chk2, która z kolei bezpośrednio fosforyluje i aktywuje p53. Chk2 służy jako efektor ATM pośredniczący w aktywacji p53. Chk2 również fosforyluje i aktywuje BRCA1, produkt genu supresorowego nowotworu, który jest zmutowany w raku piersi i jajnika.
Immunogen
Mieszanina dwóch białek fuzyjnych GST odpowiadających resztom 1-223 i 217-543 ludzkiego Chk2
Application
Immunoprecypitacja: Poprzednia partia tego przeciwciała została zgłoszona przez niezależne laboratorium do immunoprecypitacji Chk2 z komórek HeLa.
Immunocytochemia: Poprzednia partia tego przeciwciała została zgłoszona przez niezależne laboratorium do wykrywania Chk2 w komórkach HeLa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Chk2 w komórkach HeLa.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Przeciwciało anty-Chk2, klon 7 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania Chk2, znanego również jako homolog punktu kontrolnego CHK2 (S. pombe), kinazy serynowo-treoninowej CHK2 i zostało zwalidowane w WB, IP, ICC.
Biochem/physiol Actions
Chk2
Inne nie testowane.
Przewidywana reakcja krzyżowa ze szczurem na podstawie homologii sekwencji.
Physical form
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie IgG1 w buforze zawierającym 0,07 M tris-glicyny, pH 7,4, 0,105 M NaCl, 0,035% azydku sodu i 30% glicerolu. Ciecz w temperaturze -20°C.
Preparation Note
Stabilność przez 1 rok od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-303, Lizat komórek Jurkat.
Routinely evaluated by western blot on RIPA lysates from Jurkat cells, HeLa, 3T3/A31, or A431 cells.
Western Blot Analysis: 0.1-1 μg/mL of this lot detected Chk2 in RIPA lysates from Jurkat cells. A previous lot detected Chk2 in lysates from HeLa, 3T3/A31, and A431 cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: MABE491
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5700401SAB5700428SAB5700513
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
clone
7, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
-
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
UniProt accession no.
O96017
UniProt accession no.
O96017
UniProt accession no.
O96017
UniProt accession no.
O96017
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1