SAB5700428
Anti-Phospho-CHEK2-S516 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
CDS1, CHEK2, CHK2, Chk2, HuCds1, LFS2, PP1425, RAD53, hCds1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
15-38
50-65
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.45mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer516)
informacje o genach
human ... CHEK2(11200)
Opis ogólny
Immunogen
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1