Przejdź do
05-599
Przeciwciało anty-E1A (Ad2/Ad5), klon M73
clone M73, Upstate®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki23 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
M73, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
18
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
M73, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
36-50 kDa
Immunogen
Białko fuzyjne trpE-Ad2 E1A izolowane z E. coli
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Wykryj E1A (Ad2/Ad5) za pomocą przeciwciała anty-E1A (Ad2/Ad5), klon M73 (mysie przeciwciało monoklonalne), które działa w IP, WB, ICC.
Biochem/physiol Actions
trzy produkty genowe adenowirusa (Ad) 2 i 5 E1A
Physical form
0,05M fosforan sodu, pH 7,4, 0,1% azydek sodu i 0,2% żelatyna
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Preparation Note
1 rok w temperaturze 4°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on in RIPA lysates from HEK293 cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABE866MABN478MABE143
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
M73, monoclonal
clone
AS55-A12, monoclonal
clone
M23-P2G3, monoclonal
clone
4G7-E12, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
David F Bodenstein et al.
Stem cell research & therapy, 14(1), 202-202 (2023-08-15)
Mitochondrial dysfunction is involved in several diseases ranging from genetic mitochondrial disorders to chronic metabolic diseases. An emerging approach to potentially treat mitochondrial dysfunction is the transplantation of autologous live mitochondria to promote cell regeneration. We tested the differential filtration-based
Positive and negative effects of adenovirus type 5 helper functions on adeno-associated virus type 5 (AAV5) protein accumulation govern AAV5 virus production.
Nayak, R; Pintel, DJ
Journal of virology null
Vibhu Prasad et al.
ACS infectious diseases, 3(6), 398-405 (2017-04-25)
Human adenoviruses (HAdVs) infect respiratory, gastrointestinal, and urinary tracts and give rise to eye infections and epidemic keratoconjunctivitis (EKC). They persist in lymphoid tissue and cause morbidity and mortality in immunocompromised people. Treatments with significant postexposure efficacy are not available.