Przejdź do
MABE143
Przeciwciało anty-Ago1, klon 4G7-E12
clone 4G7-E12, from mouse
Synonim(y):
hAgo1, Argonaute1, eIF-2C 1, eIF2C 1, Q99, GERP95, DKFZp686M13167
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4G7-E12, monoclonal
Application:
WB
Citations:
2
1520,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB2132
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4G7-E12, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AGO1(26523)
General description
Ago1 (eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 2C 1) należy do rodziny argonautów i zawiera 1 domenę PAZ i 1 domenę Piwi. Jest wymagany do zatrzymania G1 i krycia w odpowiedzi na głód azotowy. Jest również znany jako białko kontrolujące cykl komórkowy poprzez regulację cytokinezy i związanych z nią punktów kontrolnych cyklu komórkowego, które występują za dcr1. Jest on pośrednio wymagany do regulowanej hiperfosforylacji cdc2. Ago 1 odgrywa również rolę w szlaku interferencji RNA (RNAi), który jest ważny dla tworzenia heterochromatyny i dokładnej segregacji chromosomów. Wykazano, że nie jest niezbędny do rozszczepienia docelowego RNA kierowanego przez siRNA, ale jest potrzebny do produkcji dojrzałego miRNA, który wpływa na rozszczepienie RNA kierowanego przez miRNA.
Zaobserwowano ~97 kDa.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu Ago1.
Application
Immunoprecypitacja: Reprezentatywna partia tego przeciwciała została użyta do immunoprecypitacji przez niezależne laboratorium (patrz Azuma-Mukai A. et al. (2008) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 105: 7964-7969).
Przeciwciało anty-Ago1, klon 4G7-E12 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania Ago1 znanego również jako hAgo1, Argonaute1, eIF-2C 1 i zostało zwalidowane w WB.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Ago1 in HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABE1121MABE56SAB1306339
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... AGO1(26523)
Gene Information
human ... AGO1(26523)
Gene Information
human ... AGO1(26523)
Gene Information
human ... AGO1(26523)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
clone
4G7-E12, monoclonal
clone
4B8, monoclonal
clone
2A8, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Catalina Méndez et al.
Retrovirology, 15(1), 67-67 (2018-10-06)
Current antiretroviral therapy is effective in controlling HIV-1 infection. However, cessation of therapy is associated with rapid return of viremia from the viral reservoir. Eradicating the HIV-1 reservoir has proven difficult with the limited success of latency reactivation strategies and
Roberta Tarallo et al.
Genome biology, 18(1), 189-189 (2017-10-12)
The RNA-binding protein Argonaute 2 (AGO2) is a key effector of RNA-silencing pathways It exerts a pivotal role in microRNA maturation and activity and can modulate chromatin remodeling, transcriptional gene regulation and RNA splicing. Estrogen receptor beta (ERβ) is endowed
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABE14304053252632853