Przejdź do
05-590
Przeciwciało anty-fosfo-STAT6 (Tyr641), klon 16E12
clone 16E12, Upstate®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
16E12, monoclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat
Application:
WB
Citations:
2
1910,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
16E12, monoclonal
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr641)
Gene Information
human ... STAT6(6778)
General description
100kDa
Immunogen
Peptyd odpowiadający resztom ludzkiego STAT6 (Tyr641); rozpoznaje STAT6 fosforylowany na tyrozynie 641.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Wykryj fosfo-STAT6 (Tyr641), znany również jako transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 6, za pomocą przeciwciała anty-fosfo-STAT6 (Tyr641), klon 16E12 (mysie przeciwciało monoklonalne), którego działanie wykazano w WB.
Biochem/physiol Actions
fosforylowany STAT6
Physical form
100 µg liofilizowanych mysich IgG1 oczyszczonych metodą chromatografii tiofilowej i chromatografii wykluczania z 1 ml 2x PBS / 0,09% Na-azide / PEG i sacharozy. Rozpuścić w 100 µl H2O (15 min, RT) do końcowego stężenia 1 mg/ml. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Adsorpcja tiofilowa i chromatografia wykluczania wymiarowego
Format: Oczyszczony
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from IL4-stimulated HepG2 cells
Other Notes
Zastępuje: MAB3702
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
06-93704-283ABE541
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
16E12, monoclonal
clone
polyclonal
clone
12A3, monoclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... STAT6(6778)
Gene Information
human ... STAT6(6778)
Gene Information
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
Gene Information
human ... STAT2(6773)
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c