Przejdź do
05-581
Przeciwciało anty-CFTR, klon MM13-4
clone MM13-4, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
ATP-binding cassette sub-family C, member 7, ATP-binding cassette transporter sub-family C member 7, cAMP-dependent chloride channel, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (ATP-binding ca
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki19 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2530,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
MM13-4, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
13
2530,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 maja 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1263
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
MM13-4, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CFTR(1080)
General description
170 kDa
CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator) to kanał chlorkowy (Cl-) o masie 170 kDa, który reguluje transport soli i wody przez tkanki nabłonkowe, gdzie moduluje produkcję śluzu, potu, śliny, łez i enzymów trawiennych. Pacjenci z mukowiscydozą mają mutacje w tym białku, co skutkuje wadliwym transportem jonów. Objawy obejmują zmniejszony transport chlorku sodu (bardziej słony pot) oraz zaburzenia trawienia i oddychania spowodowane gęstszym śluzem. Mutacje CFTR są również związane z wrodzonym obustronnym brakiem nasieniowodów u mężczyzn.
Immunogen
Syntetyczny peptyd (RKGYRQRLELSD) odpowiadający resztom 25-36 ludzkiego regulatora przewodnictwa przezbłonowego mukowiscydozy (CFTR). Sekwencja immunizująca jest identyczna u małpy i królika, ma 11/12 identycznych aminokwasów u owcy, krowy i żaby, 10/12 identyczności u myszy i 9/12 identyczności u szczura. Klon MM13-4.
Application
Immunoprecypitacja:
Wykazano, że to przeciwciało immunoprecypituje CFTR z lizatu komórek T84 przez niezależne laboratorium.
Immunocytochemia:
Wykazano, że to przeciwciało immunobarwi CFTR w komórkach T84.
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Kanały jonowe i transportery
Przeciwciało anty-CFTR, klon MM13-4 wykrywa poziom CFTR i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IC, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Nie badano reaktywności krzyżowej innych gatunków.
To przeciwciało rozpoznaje CFTR, Mr 170 kDa. Wykryto dwa dodatkowe białka, Mr 52 i 38 kDa, w lizatach komórek BHK transfekowanych CFTR.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1k w buforze zawierającym 0,02 M bufor fosforanowy, pH 7,6, 0,25 M NaCl i 0,1% azydek sodu.
Oczyszczone białko A
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Trzustka. Lizaty komórkowe RIPA
Routinely evaluated by western blot on human T84 colon carcinoma epithelial RIPA cell lysates or CFTR-transfected BHK.
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected CFTR in human T84 colon carcinoma epithelial RIPA cell lysates. A previous lot detected CFTR in CFTR-transfected BHK.
Note: CFTR can run as a diffuse protein on SDS-PAGE.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-583SAB4501942HPA021939
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human
clone
MM13-4, monoclonal
clone
M3A7, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: 1:1000, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analysis of CFTR folding and degradation in transiently transfected cells.
Diane E Grove,Meredith F N Rosser,Richard L Watkins,Douglas M Cyr
Methods in Molecular Biology null
Irene Cantone et al.
Nature communications, 7, 12354-12354 (2016-08-11)
Erasure of epigenetic memory is required to convert somatic cells towards pluripotency. Reactivation of the inactive X chromosome (Xi) has been used to model epigenetic reprogramming in mouse, but human studies are hampered by Xi epigenetic instability and difficulties in
Comparative biology of cystic fibrosis animal models.
Fisher, JT; Zhang, Y; Engelhardt, JF
Methods in Molecular Biology null