Przejdź do
05-474
Przeciwciało przeciwko receptorowi GABA A β2/3
clone 62-3G1, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Podjednostka alfa-1 receptora GABA(A), receptor kwasu gamma-aminomasłowego (GABA) A, alfa 1, receptor kwasu gamma-aminomasłowego A, alfa 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2290,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
62-3G1, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
44
2290,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1626
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
62-3G1, monoclonal
species reactivity
rat, bovine, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
General description
Neuroprzekaźnik GABA (kwas gamma-aminomasłowy) wiąże się ze specyficznymi receptorami transmembranowymi w błonie plazmatycznej neuronów pre- i postsynaptycznych. Znane są trzy ogólne klasy receptorów GABA: Receptory GABAA i GABAC (jonotropowe) oraz receptory GABAB (metabotropowe). Receptor GABAA (kwas gamma-aminomasłowy typu A) jest kompleksem wielobiałkowym, który działa jak kanał chlorkowy bramkowany ligandem. Receptory te są hetero-oligomerami, dla których obecnie znanych jest 6 podjednostek (a, b, g, d, e i r). Istnieją co najmniej 3 różne izoformy podjednostki beta, a ekspresja podjednostki receptora zmienia się podczas rozwoju. Ponadto receptory GABAA są ważne w regulowaniu wzmacniających właściwości alkoholu, a ekspresja podjednostek alfa1 i beta 2/3 wzrasta po przewlekłej ekspozycji na alkohol i może być potencjalnym celem terapeutycznym w przypadku uzależnienia od alkoholu. Podjednostka beta 2 jest wymagana do montażu receptora i ekspresji powierzchniowej, podczas gdy myszy z nieaktywną podjednostką beta 3 wykazują padaczkę i rozszczep podniebienia.
Różne
Immunogen
Oczyszczony przez powinowactwo receptor GABAA wyizolowany z mózgu bydła. Klon 62-3G1
Application
Anti-GABA A Receptor β2/3 Antibody, to przeciwciało przeciwko receptorowi GABA A β2/3 do stosowania w WB, IP, IH.
Immunoprecypitacja: 4 μg poprzedniej partii immunoprecypitowało podjednostki β2 i β3 receptora GABAA z 500 μg ekstraktu tkanki mikrosomalnej mózgu szczura. Ze względu na interferencję łańcucha ciężkiego IgG, immunoprecypitację kompleksu receptora GABAA potwierdzono przy użyciu poliklonalnego przeciwciała przeciwko podjednostce α1 receptora GABAA (nr katalogowy 06-868).
Immunohistochemia: To przeciwciało zostało zgłoszone do wykrywania podjednostek β2 i β3 receptora GABAA w zatopionych w parafinie i zamrożonych skrawkach mózgu szczura, które zostały utrwalone 4% paraformaldehydem lub 0,1% glutaraldehydem i permeabilizowane Tritonem X-100.
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Neuroprzekaźniki i receptory
Biochem/physiol Actions
Specyficzny dla podjednostki β2 receptora GABAA, MW ~55 kDa i podjednostki β3, MW ~57 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczone mysie monoklonalne IgG w buforze zawierającym 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze od 2°C do 8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Tkanka mózgowa
Evaluated by western blot on rat brain microsomal preparation.
Western Blot Analysis: 0.5-2 μg/mL of this antibody detected the GABAA Receptor β2 and β3 subunits from 20 μg of rat brain microsomal preparation (Catalog # 12-144).
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
06-868AB10532G5544
clone
62-3G1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
rat, bovine, human
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
rat, human
species reactivity
rat
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
Gene Information
mouse ... Gabra1(14394)
rat ... Gabra1(29705)
Gene Information
human ... GABRG2(2566)
Gene Information
human ... GABRA6(2559)
mouse ... Gabra6(14399)
rat ... Gabra6(29708)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marco I González et al.
Epilepsia, 54(4), 616-624 (2013-01-09)
Epileptogenesis is the process by which a brain becomes hyperexcitable and capable of generating recurrent spontaneous seizures. In humans, it has been hypothesized that following a brain insult there are a number of molecular and cellular changes that underlie the
Catherine J C Weisz et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(3), 911-925 (2016-01-23)
Synapses from neurons of the medial nucleus of the trapezoid body (MNTB) onto neurons of the lateral superior olive (LSO) in the auditory brainstem are glycinergic in maturity, but also GABAergic and glutamatergic in development. The role for this neurotransmitter
Stoichiometry and assembly of a recombinant GABAA receptor subtype.
Tretter, V, et al.
The Journal of Neuroscience, 17, 2728-2737 (1997)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-47404053252280191