Przejdź do
05-384
Przeciwciało anty-α-aktynina, klon AT6/172
clone AT6/172, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anty-BDPLT15
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2290,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AT6/172, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
73
2290,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS1172
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AT6/172, monoclonal
species reactivity
rabbit, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTN1(87)
General description
100 kDa
Immunogen
Ludzka α-aktynina
Application
Immunoprecypitacja nie jest zalecana
Kategoria badawcza
Struktura komórki
Podkategoria badawcza
Cytoszkielet
To przeciwciało przeciwko α-aktyninie, klon AT6/172, zostało zatwierdzone do stosowania w IC, WB do wykrywania α-aktyniny.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje α-aktyninę.
Physical form
Format: Oczyszczony
Informacje na temat składu poszczególnych partii można znaleźć w karcie produktu.
Oczyszczone białko A
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Routinely evaluated in immunoblot on human A431 cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
36-008SAB5600102MABT1508
clone
AT6/172, monoclonal
clone
Syn211, monoclonal
clone
RM287, monoclonal, recombinant monoclonal
clone
1G5, monoclonal
species reactivity
rabbit, human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
chicken, human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
-
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... ACTN1(87)
Gene Information
human ... SNCA(6622)
Gene Information
human ... ACTN4(81)
Gene Information
human ... CTNNA1(1495)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jing Zong et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 93(10), 1128-1136 (2013-08-21)
Nucleotide-binding oligomerization domain-2 (NOD2, also designated CARD15), a member of the NOD-leucine-rich repeat (LRR) protein family (also called the CATERPILLAR family), is upregulated in atheroma lesions and has an important role in regulating the intracellular recognition of bacterial components by
Requirement of phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate for alpha-actinin function
Fukami, K, et al
Nature, 359, 150-152 (1992)
Never in mitosis gene A related kinase-6 attenuates pressure overload-induced activation of the protein kinase B pathway and cardiac hypertrophy.
Bian, Z; Liao, H; Zhang, Y; Wu, Q; Zhou, H; Yang, Z; Fu, J; Wang, T; Yan, L; Shen, D; Li, H; Tang, Q
Testing null