Przejdź do
05-253
Przeciwciało anty-ZAP-70, klon 2F3.2
clone 2F3.2, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anti-ADMIO2, Anti-STD, Anty-SRK, Anty-STCD, Anty-TZK, Anty-ZAP-70
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 μg
Przewidywany termin wysyłki19 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2F3.2, monoclonal
Application:
FACS, IHC, IP, WB
Citations:
53
1740,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 maja 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB2144
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2F3.2, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ZAP70(7535)
General description
70 kDa
Kinaza białkowa 70 związana z łańcuchem Zeta. ZAP-70, członek rodziny białkowych kinaz tyrozynowych, ulega normalnej ekspresji w komórkach T i komórkach naturalnych zabójców i odgrywa kluczową rolę w inicjacji sygnalizacji komórek T. ZAP-70 ulega ekspresji w komórkach T i nowotworach linii komórek T. Wysoki poziom ekspresji ZAP-70 wydaje się być ograniczony do chorób proliferacyjnych komórek T i podgrupy przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL). Gen ZAP-70 znajduje się w chromosomie 2q12.
Uwaga: Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczego. Nie jest produkowany do użytku diagnostycznego lub terapeutycznego u ludzi lub zwierząt.
Immunogen
Fuzja GST do tandemowych domen SH2 ludzkiego ZAP-70 odpowiadających resztom 1-254
Application
Informacje na temat testów IHC można znaleźć pod następującym linkiem (PDF): http://www.propathlab.com/pdf/focus_dec_2003.pdf.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja immunologiczna
To przeciwciało anty-ZAP-70, klon 2F3.2 jest zatwierdzone do stosowania w FC, IH, IP, WB do wykrywania ZAP-70.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje ludzki ZAP-70, nie rozpoznaje mysiego ZAP-70.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Protein G Purified immunoglobulin in Protein G Purified immunoglobulin in 30% glycerol, 0.07M Tris-glycine, pH 7.4, 0.105 M NaCl, 0.035% sodium azide as a preservative.
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-303, Lizat komórek Jurkat.
routinely evaluated on RIPA lysates prepared from Jurkat cells or Hut-78 cells
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
16-210WH0007535M1SAB4700528
clone
2F3.2, monoclonal
clone
2F3.2, monoclonal
clone
2F6, monoclonal
clone
ZAP-03, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
UniProt accession no.
P43403
UniProt accession no.
P43403
UniProt accession no.
P43403
UniProt accession no.
P43403
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexander Kröber et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 24(6), 969-975 (2006-01-19)
Immunoglobulin heavy chain variable-region (VH) gene mutation status and zeta-associated protein 70 (ZAP-70) expression are correlated in chronic lymphocytic leukemia (CLL), but their concordance is variable. The goal of this study was to elucidate additional factors potentially characterizing their discordance.
Nir Shani et al.
Blood, 113(15), 3530-3541 (2008-10-22)
The default pathway of cell-surface T-cell receptor (TCR) complex formation, and the subsequent transport to the membrane, is thought to entail endoplasmic reticulum (ER) localization followed by proteasome degradation of the unassembled chains. We show herein an alternative pathway: short
C Silvin et al.
The Journal of biological chemistry, 276(24), 21450-21457 (2001-04-03)
Wiskott-Aldrich syndrome protein (WASP) plays a key role in cytoskeletal rearrangement and transcriptional activation in T-cells. Recent evidence links WASP and related proteins to actin polymerization by the Arp2/3 complex. To study whether the role of WASP in actin polymerization
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-25304053252330896