16-210
Anti-ZAP-70 Antibody, clone 2F3.2, FITC conjugate
clone 2F3.2, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
70 kDa zeta-associated protein, Syk-related tyrosine kinase, zeta-chain (TCR) associated protein kinase (70 kD), zeta-chain (TCR) associated protein kinase 70kDa, zeta-chain associated protein kinase 70kDa, zeta-chain associated protein kinase, 70kD
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F3.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Product Description: Protein G purified mouse IgG2a, Catalog # 05-253, conjugated to fluorescein isothiocyanate (FITC)
Immunogen: GST-fusion protein containing the 2 tandem SH2 domains of human ZAP-70 corresponding to amino acids 1-254
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
5-20 µg/mL of a previous lot detected ZAP-70 in Jurkat cells fixed with formaldehyde and permeabilized with saponin.
Signaling
Immunological Signaling
Jakość
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected ZAP 70 on 10 μg of Jurkat lysates.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Protein G purified mouse IgG2a, Catalog # 05-253, conjugated to fluorescein isothiocyanate (FITC). Note: This product is for research use only. It is not manufacured for diagnostic or therapeutic use in humans or animals.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Western Blot: Jurkat cell lysate.
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2