Przejdź do
05-22-2500
Formyl-Met-Leu-Phe-OH
Chemotactic peptide for polymorphonuclear leukocytes.
Synonim(y):
fMLP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
333,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H31N3O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
437.55
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
333,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL, methanol: 20 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C21H31N3O5S/c1-14(2)11-17(23-19(26)16(22-13-25)9-10-30-3)20(27)24-18(21(28)29)12-15-7-5-4-6-8-15/h4-8,13-14,16-18H,9-12H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,26)(H,24,27)(H,28,29)/t16-,17-,18-/m0/s1
InChI key
PRQROPMIIGLWRP-BZSNNMDCSA-N
General description
Peptyd chemotaktyczny dla leukocytów polimorfojądrowych. Indukuje uwalnianie ponadtlenku z neutrofili.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Peptyd chemotaktyczny dla leukocytów polimorfojądrowych
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Other Notes
Bautista, A.P., i Elliott, K.E. 1994. Life Sci. 54, 721.
fMet-Leu-Phe-OH
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F3506477298.52382
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
lyophilized solid
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c