Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 177,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 312,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 885,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
177,00 zł
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
mol wt
437.55
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
technique(s)
activity assay: suitable
solubility
acetic acid: 20 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C21H31N3O5S/c1-14(2)11-17(23-19(26)16(22-13-25)9-10-30-3)20(27)24-18(21(28)29)12-15-7-5-4-6-8-15/h4-8,13-14,16-18H,9-12H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,26)(H,24,27)(H,28,29)/t16-,17-,18-/m0/s1
InChI key
PRQROPMIIGLWRP-BZSNNMDCSA-N
Gene Information
human ... FPR1(2357)
General description
Application
- creating gradients in Zigmond chamber chemotaxis assay performed on neutrophils
- neutrophil chemotaxis assay[3]
- determination of the involvement of MAPK-activating protein kinase-2 (MAPKAPK-2) and/or p38, in the signaling pathway of human polymorphonuclear leukocytes (PMNs) stimulated by N-Formyl-Met-Leu-Phe.[1]
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) activity assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) - |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥99.0% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Gene Information human ... FPR1(2357) | Gene Information human ... TRH(7200), TRHR(7201) | Gene Information - | Gene Information human ... FPR1(2357) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Formyl-Met-Leu-Phe
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[Gly14]-Humanin G human ≥95% (HPLC), powder](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/189/227/ff2ad0c9-ee19-4c3d-990e-92bd3eb9e672/640/ff2ad0c9-ee19-4c3d-990e-92bd3eb9e672.jpg)