Przejdź do
05-212
Przeciwciało przeciw kinazie PI3, p85, N-SH3, klon AB6
clone AB6, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
PI3-kinaza p85 podjednostka alfa, PtdIns-3-kinaza p85-alfa, fosfatydyloinozytol 3-kinaza, podjednostka regulatorowa, polipeptyd 1 (p85
alfa), fosfatydyloinozytol 3-kinaza, regulatorowa, 1, fosfatydyloinozytol 3-kinaza związana z p-85 alfa, fosfoinozyny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AB6, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
43
1990,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1898
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
AB6, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PIK3R1(5295)
General description
85 kDa
Enzym kinaza fosfatydyloinozytolu 3 (kinaza PI3) jest kinazą lipidową, która fosforyluje drugie przekaźniki w szlakach sygnałowych wzrostu. PI3K występuje jako heterodimer podjednostek katalitycznej 110 kDa (p110) i regulatorowej 85 kDa (p85, p50 lub p55). Jednostka p85 składa się z dwóch blisko spokrewnionych białek: p85 alfa, które ściśle wiąże się z podjednostką katalityczną i p85 beta, białko o nieznanej funkcji. Mają one 62% identyczności sekwencji aminokwasowej. p85 alfa nie ma aktywności kinazy PI3, ale może służyć jako regulator podjednostki katalitycznej, p110, działając jako łącznik między PI3K a receptorem aktywowanym ligandem. Obie izoformy wiążą się z aktywowanymi receptorami i służą jako substraty kinazy tyrozynowej.
Immunogen
Rekombinowana ludzka kinaza p85 alfa PI3 wyrażana w E. Coli. Klon AB6.
Application
Immunocytochemia:
Do immunocytochemii użyto 10 µg/ml poprzedniej partii tego przeciwciała.
Immunoprecypitacja:
4 µg poprzedniej partii immunoprecypitowało kinazę PI3 z 500 µg lizatu A431 RIPA, co zostało potwierdzone przez immunoblot przy użyciu poliklonalnego przeciwciała kinazy PI3 (nr katalogowy 06-195).
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Kinazy i fosfatazy
To przeciwciało przeciw kinazie PI3, p85, N-SH3, klon AB6 jest zatwierdzone do stosowania w IC, IP, WB do wykrywania kinazy PI3.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje podjednostkę p85 alfa kinazy PI3; nie rozpoznaje podjednostki p85 beta.
Physical form
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym PBS, pH 7,2 z 50% glicerolem.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20ºC może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Routinely evaluated by Western Blot on RIPA lysates from human A431 cells, or RIPA lysates from rat L6 myoblasts.
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected PI3 Kinase in RIPA lysates from human A431 cells; previous lots detected PI3 Kinase in RIPA lysates from rat L6 myoblasts.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-403
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
09-481ABS23409-482
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human, rat
species reactivity
rat, human
species reactivity
human, canine
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
AB6, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
This paper provides an overview of PI3-kinase and what makes them unique, their implications for cancer, their roles in signal transduction and the challenges researchers face today with advancing this reserach.
Differential activation of phospholipase C-gamma 1 and mitogen-activated protein kinase in naive and antigen-primed CD4 T cells by the peptide/MHC ligand
Ericsson, P. O., et al
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 156, 2045-2053 (1996)
Kianoush Khaleghpour et al.
Carcinogenesis, 25(2), 241-248 (2003-10-28)
The phosphoinositide 3-kinase (PI 3-kinase) signaling pathway has been shown to play a pivotal role in intracellular signal transduction pathways involved in cell growth, cellular transformation and tumorigenesis. Analysis of several colon adenocarcinoma cell lines indicates that the PI 3-kinase
Erythropoietin-dependent association of phosphatidylinositol 3-kinase with tyrosine-phosphorylated erythropoietin receptor.
Miura, O, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 269, 614-620 (1994)