Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1470,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026Szczegóły
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, canine
species reactivity (predicted by homology)
rat (immunogen homology), mouse (immunogen homology), dog (immunogen homology), monkey (immunogen homology)
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PIK3CB(5291)
General description
Immunogen
Application
To przeciwciało zostało przetestowane i określone jako działające w teście ELISA przy 0,5 ng/dołek.
Sygnalizacja
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór.
Analysis Note
Lizat komórek HEK-293.
Western Blot Analysis: 0.05 - 0.1 μg/mL of this antibody detected endogenous PI3 Kinase, p110β in lysate from HEK-293 cells.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human, canine | species reactivity human, rat | species reactivity human, rat, mouse | species reactivity rat, human |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone AB6, monoclonal | clone polyclonal |
| Gene Information human ... PIK3CB(5291) | Gene Information human ... PIK3CA(5290) | Gene Information human ... PIK3R1(5295) | Gene Information bovine ... Pik3R1(282307) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c