Przejdź do
05-1923
Przeciwciało anty-fosfo-treoninowe, klon 20H6.1
clone 20H6.1, from mouse
Synonim(y):
Treonina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
20H6.1, monoclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
ICC, WB
Citations:
-
2070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody product type
primary antibodies
clone
20H6.1, monoclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
vertebrates (based on 100% sequence homology), all
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr)
General description
Fosforylacja białek jest zwykle związana z modyfikacją białek w szlakach sygnałowych i może być przydatna w patofizjologii i leczeniu głównych zaburzeń neuropsychiatrycznych. Przeciwciała przeciwko fosfo-treoninie zostały wykorzystane do ustalenia stabilności fosforylowanych form białek, które mogą być zaangażowane w wiele różnych rodzajów sygnalizacji. Przeciwciało fosfo-treoninowe jest stosowane do pomiaru poziomów fosforylacji białek centrum reakcji PSII D1, D3 i białka wiążącego chlorofil a CP43.
Różne obserwacje
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający treoninie.
Application
Analiza immunoprecypitacji: 10 µg tego przeciwciała immunoprecypitowało treoninę ze 100 µg komórek A431 stymulowanych kalikuliną/kwasem okadaikowym.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z poprzedniej partii wykryło treoninę w komórkach A431, NIH/3T3 i HeLa.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Ogólne modyfikacje po tłumaczeniu
To przeciwciało fosfo-treoninowe zostało zatwierdzone do stosowania w WB i ICC do wykrywania białka fosfo-treoninowego.
Physical form
Białko G
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty komórek A431 traktowane kalikuliną/kwasem okadaikowym i nietraktowane.
Evaluated by Western Blot in calyculin/okadaic acid treated and untreated A431 cell lysates.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Threonine on 10 µg of calyculin/okadaic acid treated and untreated A431 cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
16-101MABS49905-1064
species reactivity
mouse, human
species reactivity
vertebrates
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
clone
20H6.1, monoclonal
clone
4G10®, monoclonal
clone
RM102, monoclonal
clone
5C9.2, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
species reactivity (predicted by homology)
vertebrates (based on 100% sequence homology), all
species reactivity (predicted by homology)
-
species reactivity (predicted by homology)
all
species reactivity (predicted by homology)
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c