Przejdź do
05-1583
Przeciwciało anty-PRL-2, klon 42
clone 42, from mouse
Synonim(y):
Fosfataza białkowo-tyrozynowa 4a2, fosfataza białkowo-tyrozynowa regenerującej wątroby 2, fosfataza regenerującej wątroby 2, fosfataza białkowo-tyrozynowa IVA, fosfataza białkowo-tyrozynowa IVA2, fosfataza białkowo-tyrozynowa typu IVA, członek 2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
42, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
4
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
42, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTP4A2(8073)
General description
PRL-2 jest jednym z trzech członków (PRL-1, PRL-2 i PRL-3), który jest częścią unikalnej rodziny fosfataz białkowo-tyrozynowych (PTP). PTP są cząsteczkami sygnalizującymi komórki, które odgrywają role regulacyjne w różnych procesach komórkowych. PTP w tej klasie zawierają domenę katalityczną fosfatazy białkowo-tyrozynowej i charakterystyczny C-końcowy motyw prenylacji. Wykazano, że PTP wiąże się głównie z błoną plazmatyczną i endosomalną poprzez C-końcową prenylację. Wiadomo, że PTP oddziałuje z podjednostką beta Rab geranylgeranylotransferazy II (beta GGT II), a zatem może funkcjonować jako regulator aktywności GGT II. Nadekspresja tego genu w komórkach ssaków nadaje transformowany fenotyp i może skutkować wzrostem guza u nagich myszy, co sugeruje rolę w nowotworzeniu. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu, które kodują dwie różne izoformy
~ 19 kDa
Immunogen
Epitop: Nieznany
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające mysiemu PRL-2.
Application
Analiza immunohistochemiczna:
Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w IH.
Analiza immunoprecypitacji:
Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w IP.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Przeciwciało anty-PRL-2, klon 42 wykrywa poziom PRL-2 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB, IH i IP.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje PRL-2.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicynę (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected PRL-2 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-1417MABF2070MABS1753
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
clone
42, monoclonal
clone
AG25, monoclonal
clone
8A-1, monoclonal
clone
9E9.1, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
hamster (Syrian)
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
mouse
species reactivity
human
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Noriko Uetani et al.
JCI insight, 2(13) (2017-07-07)
Magnesium (Mg2+) plays pleiotropic roles in cellular biology, and it is essentially required for all living organisms. Although previous studies demonstrated intracellular Mg2+ levels were regulated by the complex of phosphatase of regenerating liver 2 (PRL2) and Mg2+ transporter of
Xinyue Du et al.
Nature communications, 15(1), 881-881 (2024-01-30)
Excessive host immune responses contribute to severe malaria with high mortality. Here, we show that PRL2 in innate immune cells is highly related to experimental malaria disease progression, especially the development of murine severe malaria. In the absence of PRL2
Mathilde Poulet et al.
Communications biology, 3(1), 603-603 (2020-10-25)
Protein tyrosine phosphatases are essential modulators of angiogenesis and have been identified as novel therapeutic targets in cancer and anti-angiogenesis. The roles of atypical Phosphatase of Regenerative Liver (PRL) phosphatases in this context remain poorly understood. Here, we investigate the