Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 750,00 zł |
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
750,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
9E9.1, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTPN2(5771)
General description
Immunogen
Application
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected TC PTPase (PTPN2) in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Signaling
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TC PTPase (PTPN2) in 10 µg of K562 cell lysate.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone 9E9.1, from mouse | description clone 9H3.1, from mouse | description culture supernatant, clone 3B3.1, from mouse | description clone scFvs 45, from chicken |
| Gene Information human ... PTPN2(5771) | Gene Information human ... PTPRS(5802) | Gene Information human ... PTPN22(26191) | Gene Information human ... PTPN1(5770) |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source chicken |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form culture supernatant | antibody form purified antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone 9E9.1, monoclonal | clone 9H3.1, monoclonal | clone 3B3.1, monoclonal | clone scFvs 45, monoclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?