Przejdź do
05-1469
Przeciwciało anty-NFĸB, p65, klon 1G10.2
clone 1G10.2, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki02 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1G10.2, monoclonal
Application:
ICC, IF, WB
Citations:
-
1610,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 lipca 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB2082
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1G10.2, monoclonal
species reactivity
bovine, human, mouse, rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RELA(5970)
General description
65 kDa
NFĸB (Nuclear Factor kappa B) reprezentuje grupę czynników transkrypcyjnych, które są strukturalnie spokrewnionymi i ewolucyjnie konserwowanymi białkami związanymi z protoonkogenem c-Rel. Pięciu członków u ssaków obejmuje Rel (cRel), RelA (p65), RelB, NFĸB1 (p50 i jego prekursor p105) oraz NFĸB2 (p52 i jego prekursor p100)1, 2. Białka NFĸB/Rel występują jako kompleksy homo- lub heterodimerowe.
W większości niestymulowanych komórek czynniki transkrypcyjne NFĸB wiążą się z hamującymi białkami IĸB i pozostają w cytoplazmie w swojej nieaktywnej formie. Po stymulacji przez wiele czynników indukujących, IĸBα ulega szybkiej fosforylacji i degradacji. Powoduje to uwolnienie kompleksu NFĸB, najczęściej heterodimeru p105/p65. Podjednostka p105 jest rozszczepiana do aktywnej formy p50. To rozszczepienie odsłania sekwencję NLS na podjednostce p50. Heterodupleks p50/p65 przemieszcza się następnie do jądra, gdzie aktywuje transkrypcję genów.
Immunogen
Epitop: NLS
Syntetyczny peptyd odpowiadający regionowi NLS ludzkiego NFĸB p65.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Przeciwciało anty-NFĸB, p65, klon 1G10.2 wykrywa poziom NFĸB i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB, IF i IC.
Biochem/physiol Actions
Inne gatunki nie zostały przetestowane.
Oczekuje się, że będzie reagować krzyżowo z bydłem w oparciu o pełną homologię sekwencji.
Wykrywa NFĸB p65.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4) z 150 mM NaCl i 0,05% NaN3.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór.
Analysis Note
Routinely evaluated by Western Blot.
Western Blot Analysis:
This lot detected NFB, p65 at 1:1,000 dilution in Jurkat cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABS403SAB4502609SAB5700333
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
-
clone
1G10.2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
bovine, human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, rat, mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
ELISA: 1:20000, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
immunofluorescence: 1:20-1:50, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:2000
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c