SAB4502609
Anti-NF-κB p65 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
NFKB3, RELA, TF65, nuclear factor NF-κ-B p65 subunit, p65
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 60 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RELA(5970)
Opis ogólny
Immunogen
Immunogen Range: 278-327