Merck
07-2276-I
Przeciwciało anty-mSin1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Cel kompleksu rapamycyny 2 podjednostka MAPKAP1, TORC2 podjednostka MAPKAP1, Mitogen-activated protein kinase 2-associated protein 1, Stress-activated map kinase-interacting protein 1, SAPK-interacting protein 1, mSIN1, mSin1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
porcine (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAPKAP1(79109)
General description
Cel podjednostki MAPKAP1 kompleksu rapamycyny 2 (UniProt Q9BPZ7; znana również jako białko oddziałujące z MEKK2 1, białko 2 związane z kinazą białkową aktywowaną mitogenami 1, mSIN1, inhibitor Ras MGC2745, białko oddziałujące z SAPK 1, białko oddziałujące z kinazą białkową aktywowaną stresem 1, Stress-activated map kinase-interacting protein 1, TORC2 subunit MAPKAP1) jest kodowany przez gen MAPKAP1 (znany również jako JC310, MIP1 SIN1, SIN1b, SIN1g) (Gene ID 79109) u człowieka. mSIN1 jest niezbędnym składnikiem kompleksu Torc2. mTORC2 składa się z mTOR, dużej kinazy białkowej Ser/Thr, wraz z mSIN1, GbL (mLST8), Protor1, Protor2 i Rictor. Kompleks mTORC2 jest aktywowany głównie za pośrednictwem kinazy PI3 i wiadomo, że wpływa na proliferację i przeżycie komórek głównie poprzez fosforylację Akt na Ser473. Ponadto kompleks mTORC2 wpływa na organizację cytoszkieletu i migrację komórek, wywierając swoje działanie poprzez Rac, Rho i PKC. mSIN1 oddziałuje również bezpośrednio z Ras, SPAK i JNK.
~59 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Domena interakcji MAP3K2/NBN
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający domenie interakcji MAP3K2/NBN ludzkiego mSin1.
Application
Analiza immunoprecypitacji: 5 µg z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało mSin1 w 0,5 mg lizatu komórek A431.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Neuronauka sygnalizacyjna
Wykryj MAPKAP1/Sin1 przy użyciu tego króliczego poliklonalnego przeciwciała anty-mSin1, nr kat. Nr kat. 07-2276-I, zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting i immunoprecypitacji.
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że będzie reagować z izoformami 1, 2, 3, 5, 6, ale nie 4.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in A431 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected mSin1 in 10 µg of A431 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yasir H Ibrahim et al.
The Journal of biological chemistry, 299(5), 104644-104644 (2023-03-26)
The mechanistic target of rapamycin complex 1 (mTORC1) is a central regulator of mammalian cell growth that is dysregulated in a number of human diseases, including metabolic syndromes, aging, and cancer. Structural, biochemical, and pharmacological studies that have increased our
Powiązane treści
A major focus of breast cancer research is to understand the mechanisms responsible for disease progression and drug resistance. Toward that end, it has been found that approximately two thirds of all human breast carcinomas overexpress the Estrogen Receptor α (ERα) protein and it remains the primary pharmacological target for endocrine therapy1,2. The normal cellular function of ERα is as a transcription factor that mediates a wide variety of physiological processes, many of which are dependent upon phosphorylation of the receptor at specific amino acid residues3,4. Indeed, ERα is known to be phosphorylated at a multitude of different sites, yet how these all correlate to disease remains unclear5. Here, we interrogated multiple sites of ERα for phosphorylation status by screening an extensive panel of different breast cancer patient samples and other non-breast cancer tissue microarray (TMA) slide samples to determine their relevance to disease.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-2276-I04055977176896