Przejdź do
ABE2872
Przeciwciało anty-fosfo-Smad2 (Ser465, Ser467)
from rabbit
Synonim(y):
Mothers against decapentaplegic homolog 2, MAD homolog 2, Mothers against DPP homolog 2, JV18-1, Mad-related protein 2, hMAD-2, SMAD family member 2, hSMAD2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
IF, IP, WB
Citations:
-
1760,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB04953
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
phosphorylation (pSer465/pSer467)
Gene Information
human ... SMAD2(4087)
General description
Mothers against decapentaplegic homolog 2 (UniProt: Q15796; znany również jako MAD homolog 2, Mothers against DPP homolog 2, JV18-1, Mad-related protein 2, hMAD-2, SMAD family member 2, SMAD 2, Smad2, hSMAD2) jest kodowany przez gen SMAD2 (znany również jako MADH2, MADR2) (Gene ID: 4087) u człowieka. Smad2 jest regulowanym przez receptor Smad (R-Smad), który służy jako wewnątrzkomórkowy przekaźnik sygnału i modulator transkrypcji aktywowany przez TGF-beta (transformujący czynnik wzrostu beta (TGF beta) i kinazy receptora aktywiny typu 1. Ulega ekspresji na wysokim poziomie w mięśniach szkieletowych, komórkach śródbłonka, sercu i łożysku. Zawiera jedną domenę Mad homology (MH) 1 (aa 10-176), jedną domenę MH2 (aa 274-467) i motyw PY (aa 221-225). Cytoplazmatyczny Smad2 jest bezpośrednio fosforylowany na Ser465/Ser467 przez kinazę receptora TGF- I. Te C-końcowe fosfoseryny R-Smad są rozpoznawane przez domenę MH2 Smad4, która umożliwia im tworzenie heterodimerycznego kompleksu, który przemieszcza się do jądra, gdzie białka Smad wiążą się z ich rozpoznawalnymi miejscami wiązania DNA z niskim powinowactwem. Wiązanie to ulega dalszemu wzmocnieniu w obecności koaktywatorów transkrypcji. Wykazano, że acetylacja Lys-19 przez koaktywatory w odpowiedzi na sygnalizację TGF-beta zwiększa jego aktywność transkrypcyjną. Po defosforylacji przez fosfatazę PPM1A, Smad2 jest uwalniany z kompleksu Smad2/Smad4 i eksportowany z jądra.
Zaobserwowano ~56 kDa; obliczono 52,31 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 4 aminokwasom otaczającym pSerynę z regionu C-końca ludzkiego Smad2.
Epitop: C-terminus
Application
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła fosfo-Smad2 (Ser465, Ser467) w tkance raka prostaty (Yakymovych, I., et. al. (2015). J Cell Biol. 210(2):319-32).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła fosfo-Smad2 (Ser465, Ser467) w TBP: komórki PC-3U stymulowane 5 ng/ml TGF (Yakymovych, I., et. al. (2015). J Cell Biol. 210(2):319-32).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła fosfo-Smad2 (Ser465, Ser467) w komórkach COS transfekowanych konstytutywnie aktywnymi wersjami fosforylacji ALK5 (TLR-I) i ALK6TL45 (Persson, U., et. al. (1998). FEBS Lett. 434(1-2):83-7).
Anty-fosfo-Smad2 (Ser465, Ser467), nr kat. ABE2872, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko matkom przeciwko homologowi dekapentaplegii 2 (Smad2) i zostało przetestowane w immunofluorescencji, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa SMAD2 fosforylowany na serynie 465 i serynie 467.
Physical form
Format: Nieoczyszczony
Królicza surowica poliklonalna z 0,01% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEPG2 stimulated with TGFbeta1 cells.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected phospho-Smad2 (Ser465, Ser467) in HEPG2 stimulated with TGFbeta1 cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4200354SAB4501805SAB4501808
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
antibody form
unpurified
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
UniProt accession no.
Q15796
UniProt accession no.
Q15796
UniProt accession no.
Q15796
UniProt accession no.
Q15796
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... SMAD2(4087)
Gene Information
human ... SMAD2(4087)
mouse ... Smad2(17126)
rat ... Smad2(29357)
Gene Information
human ... SMAD2(4087)
Gene Information
human ... SMAD2(4087)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE287204054839337123
ABE2872-25UL04054839474989